Learn More
3-Bromoclorobenceno, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
26.33€ - 70.85€
CAS | 108-37-2 |
---|---|
Fórmula molecular | C6H4BrCl |
Peso molecular (g/mol) | 191.45 |
Número MDL | MFCD00000568 |
Clave InChI | JRGGUPZKKTVKOV-UHFFFAOYSA-N |
Sinónimo | 3-bromochlorobenzene, m-bromochlorobenzene, 3-chlorobromobenzene, benzene, 1-bromo-3-chloro, m-chlorobromobenzene, 1-chloro-3-bromobenzene, 3-chlorophenyl bromide, m-chlorophenyl bromide, m-bromophenyl chloride, 3-bromo-1-chlorobenzeneMostrar más |
PubChem CID | 7928 |
Nombre IUPAC | 1-Bromo-3-clorobenceno |
SMILES | ClC1=CC=CC(Br)=C1 |
Código de producto | Marca | Cantidad | Envase | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Envase | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
10766561
|
Thermo Scientific Acros
154200250 |
25 mL | Frasco de vidrio |
26.33€
25 ml |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
10225580
|
Thermo Scientific Acros
154201000 |
100 mL | Frasco de vidrio |
70.85€
100 ml |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
108-37-2 | |
191.45 | |
JRGGUPZKKTVKOV-UHFFFAOYSA-N | |
7928 | |
ClC1=CC=CC(Br)=C1 |
C6H4BrCl | |
MFCD00000568 | |
3-bromochlorobenzene, m-bromochlorobenzene, 3-chlorobromobenzene, benzene, 1-bromo-3-chloro, m-chlorobromobenzene, 1-chloro-3-bromobenzene, 3-chlorophenyl bromide, m-chlorophenyl bromide, m-bromophenyl chloride, 3-bromo-1-chlorobenzeneMostrar más | |
1-Bromo-3-clorobenceno |
Especificaciones
3-Bromochlorobenzene | |
99% | |
98.5 | |
100.0 | |
195.0°C to 197.0°C | |
Líquido | |
98.5% min. (GC) | |
C6H4BrCl | |
MFCD00000568 | |
3-bromochlorobenzene, m-bromochlorobenzene, 3-chlorobromobenzene, benzene, 1-bromo-3-chloro, m-chlorobromobenzene, 1-chloro-3-bromobenzene, 3-chlorophenyl bromide, m-chlorophenyl bromide, m-bromophenyl chloride, 3-bromo-1-chlorobenzene | |
JRGGUPZKKTVKOV-UHFFFAOYSA-N | |
1-Bromo-3-clorobenceno | |
7928 | |
99% |
-21.5°C | |
108-37-2 | |
De incoloro a amarillo | |
1.6300g/mL | |
Auténtico | |
1.5760 to 1.5780 | |
1.63 | |
BrC6H4Cl | |
05, 209 | |
Solubility in water: insoluble | |
ClC1=CC=CC(Br)=C1 | |
191.45 | |
191.45 |
Seguridad y manipulación
Declaración de GHS H
Provoca irritación cutánea.
Provoca irritación ocular grave.
Puede irritar las vías respiratorias.
Declaración GHS P
Utilizar guantes protectores/ropa protectora/protección ocular/protección facial.
EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL:Lavar con abundante agua y jabón.
EN CASO DE INHALACIÓN:Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
EN CASO DE
Palabra de aviso de GHS:Advertencia
missing translation for 'einecsNumber' : 203-575-8
missing translation for 'rtecsNumber' : CY9005000.
missing translation for 'tsca' : TSCA
- 3-Bromochlorobenzene
Palabra de advertencia
- Atención
Clasificación
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- H335-Puede irritar las vías respiratorias.
- H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.