Learn More
(3-Cloropropil)trimetilsilano, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
57.10€ - 214.00€
CAS | 2344-83-4 |
---|---|
Fórmula molecular | C6H15ClSi |
Peso molecular (g/mol) | 150.72 |
Número MDL | MFCD00045299 |
Clave InChI | QXDDDCNYAAJLBT-UHFFFAOYSA-N |
Sinónimo | 3-chloropropyl trimethylsilane, silane, 3-chloropropyl trimethyl, 3-chloropropyl trimethyl silane, acmc-20apo8, chloropropyltrimethylsilane, chloropropyl trimethyl silane, 3 3-chloropropyl trimethylsilane, gamma-chloropropyl trimethylsilane |
PubChem CID | 75362 |
Nombre IUPAC | 3-cloropropil(trimetil)silano |
SMILES | C[Si](C)(C)CCCCl |
Descripción
(3-Chloropropyl)trimethylsilane used in the preparation of: 8-(3-trimethylsilylpropoxy)quinolone under phase transfer catalytic conditions, 5-trimethylsilyl pentanol, N-(tri-methylsilylalkyl)diamines.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
AplicacionesEl (3-cloropropil)trimetilsilano se utiliza en la preparación de: 8-(3-trimetilsililpropoxi)quinolona en condiciones catalíticas de transferencia de fase, 5-trimetilsilil pentanol, N-(tri-metilsililalquil)diaminas.
Solubilidad
No miscible en agua.
Notas
Almacenar bajo gas inerte. Sensible a la humedad. Incompatible con agentes oxidantes.
2344-83-4 | |
150.72 | |
QXDDDCNYAAJLBT-UHFFFAOYSA-N | |
75362 | |
C[Si](C)(C)CCCCl |
C6H15ClSi | |
MFCD00045299 | |
3-chloropropyl trimethylsilane, silane, 3-chloropropyl trimethyl, 3-chloropropyl trimethyl silane, acmc-20apo8, chloropropyltrimethylsilane, chloropropyl trimethyl silane, 3 3-chloropropyl trimethylsilane, gamma-chloropropyl trimethylsilane | |
3-cloropropil(trimetil)silano |
Especificaciones
150°C to 152°C | |
2344-83-4 | |
MFCD00045299 | |
1732625 | |
3-chloropropyl trimethylsilane, silane, 3-chloropropyl trimethyl, 3-chloropropyl trimethyl silane, acmc-20apo8, chloropropyltrimethylsilane, chloropropyl trimethyl silane, 3 3-chloropropyl trimethylsilane, gamma-chloropropyl trimethylsilane | |
QXDDDCNYAAJLBT-UHFFFAOYSA-N | |
3-cloropropil(trimetil)silano | |
75362 | |
98% | |
0.879 |
(3-Chloropropyl)trimethylsilane | |
C6H15ClSi | |
UN1993 | |
49°C (120°F) | |
Not miscible in water. | |
C[Si](C)(C)CCCCl | |
150.72 | |
150.73 | |
1.432 |
Seguridad y manipulación
Declaración de GHS H
H226-H315-H319-H335
Líquido y vapor inflamables.
Provoca irritación cutánea.
Provoca irritación ocular grave.
Puede irritar las vías respiratorias.
P210-P233-P235-P240-P241-P242-P243-P261-P264b-P271-P280-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P363-P370+P378q-P501c
H226-H315-H319-H335.
missing translation for 'dotInformation' : Clase de peligro de transporte:3; grupo de embalaje:III; Nombre del producto expedido:LÍQUIDOS INFLAMABLES, SIN ESPECIFICAR
missing translation for 'einecsNumber' : 219-059-0
missing translation for 'tsca' : Sí
Recommended Storage : Temperaturas ambientes
RUO – Research Use Only