Learn More
3-Clorhidrato de cloropropilamina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals Código de producto.: 15119213
compliance-icons
3-Clorhidrato de cloropropilamina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15119213
1 kg, Frasco de plástico
Click to view available options
Cantidad:
50 g
250 g
1 kg
Envase:
Frasco de plástico
Código de producto. 15119213
Marca: Thermo Scientific Acros 162010010
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 6276-54-6
Fórmula molecular C3H8ClN·HCl
Peso molecular (g/mol) 130.02
Número MDL MFCD00012913
Clave InChI IHPRVZKJZGXTBQ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-chloropropylamine hydrochloride, 3-chloropropan-1-amine hydrochloride, 3-chloropropylamine hcl, 1-amino-3-chloropropane hydrochloride, 3-chloro-1-propanamine hydrochloride, 1-propanamine, 3-chloro-, hydrochloride, 3-chloropropylammonium chloride, acmc-1b7ws, chloropropylamine hydrochloride, ksc491e7bMostrar másMostrar menos
PubChem CID 11469095
Nombre IUPAC 3-cloropropan-1-amina; clorhidrato
SMILES C(CN)CCl.Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Chloropropylamine hydrochloride
Nombre de nota 98%
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 148°C to 150°C
Color Beige amarillento a blanco
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98% min. (Ionised Chloride) (Argentometry)
Envase Frasco de plástico
Fórmula lineal Cl(CH2)3NH2·HCl
Cantidad 1 kg
Beilstein 04,148
Información de solubilidad Solubility in water: freely soluble
Formula Weight (peso de la fórmula) 130.02
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Polvo cristalino o trozos
Mostrar más Mostrar menos
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de loteA0460337 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha21/02/2024 Catalog Number162010500,162012500,162010010,16201-25KG
Número de loteA0432045 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha08/01/2024 Catalog Number162010500,162012500,16201-100G,162010010,16201-25KG,16201-1KG
Número de loteA0453082 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha16/05/2023 Catalog Number162010500,162012500,162010010
Número de loteA0450774 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha02/05/2023 Catalog Number162010500,162012500,162010010
Número de loteA0400959 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha14/12/2022 Catalog Number162010500,162012500,16201-100G,162010010,16201-25KG,16201-1KG
compliance-icons
Nombre del producto
  • 3-Chloropropylamine hydrochloride
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
RUO – Research Use Only
Título del producto
3-Clorhidrato de cloropropilamina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals >