Learn More
Scientific Industries Accesorio para agitador orbital 3-D
El accesorio de agitador orbital 3-D para Roto-Shake Genie o para Enviro-Genie proporciona una mezcla suave y completa de platos, matraces, vasos de precipitados y recipientes abiertos.
Marca:  Scientific Industries SI-1250
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10093752
  • 358.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 28-01-2025
para ver el stock
Explore más ofertas especiales
Descripción
  • El accesorio para agitador orbital 3-D proporciona una mezcla suave y exhaustiva de platos, matraces, vasos de precipitados y recipientes abiertos
  • Se mueve en un ángulo de 5° a través de una rotación de 360°, lo que proporciona una combinación de movimientos verticales y horizontales
  • Ideal para aplicaciones como tinción/bloqueo de geles y manchas, lavado de muestras, preparación de resina de polímero y mucho más
  • Para su uso con Roto-Shake Genie o Enviro-Genie
Especificaciones
Especificaciones
1 kg
360°
Accesorio para agitador orbital 3-D
1,4 kg
Accesorio para agitador orbital 3-D
Enviro-Genie
1 unidad
Platos, matraces, vasos de precipitados y recipientes abiertos
3 lb
Negro
Tinción/bloqueo de geles y blots, lavado de muestras, preparación de resina de polímero y mucho más
Accesorio orbital 3-D, alfombrilla no deslizante