Learn More
Scientific Industries Accesorio para agitador orbital 3-D
El accesorio de agitador orbital 3-D para Roto-Shake Genie o para Enviro-Genie proporciona una mezcla suave y completa de platos, matraces, vasos de precipitados y recipientes abiertos.
358.00€
Especificaciones
Capacidad portante (métrico) | 1 kg |
---|---|
Ángulo de inclinación | 5° |
Rotación | 360° |
Admite | Platos, matraces, vasos de precipitados y recipientes abiertos |
Tipo de producto | Accesorio para agitador orbital 3-D |
Código de producto | Marca | Para utilizar con (equipo) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Para utilizar con (equipo) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
10073682
|
Scientific Industries
SI-1150 |
Roto-Shake Genie |
358.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 28-01-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10093752
|
Scientific Industries
SI-1250 |
Enviro-Genie |
358.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 28-01-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
- El accesorio para agitador orbital 3-D proporciona una mezcla suave y exhaustiva de platos, matraces, vasos de precipitados y recipientes abiertos
- Se mueve en un ángulo de 5° a través de una rotación de 360°, lo que proporciona una combinación de movimientos verticales y horizontales
- Ideal para aplicaciones como tinción/bloqueo de geles y manchas, lavado de muestras, preparación de resina de polímero y mucho más
- Para su uso con Roto-Shake Genie o Enviro-Genie
Especificaciones
1 kg | |
360° | |
Accesorio para agitador orbital 3-D | |
1,4 kg | |
Tinción/bloqueo de geles y blots, lavado de muestras, preparación de resina de polímero y mucho más | |
1 unidad |
5° | |
Platos, matraces, vasos de precipitados y recipientes abiertos | |
3 lb | |
Negro | |
Accesorio orbital 3-D, alfombrilla no deslizante |