missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

3-Heptino, 97 %, Thermo Scientific Chemicals

47.25€ - 170.00€

Identificadores de productos químicos

CAS 2586-89-2
Fórmula molecular C7H12
Peso molecular (g/mol) 96.173
Número MDL MFCD00039960
Clave InChI KLYHSJRCIZOUHE-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-heptyne, 1-ethyl-2-propylacetylene, acmc-20an2z
PubChem CID 75755
Nombre IUPAC hept-3-ino
SMILES CCCC#CCC
Ver más especificaciones

Productos 2
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
15440398
Ver documentos
Thermo Scientific Alfa Aesar
H53504.06
5 g Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A
15450398
Ver documentos
Thermo Scientific Alfa Aesar
H53504.14
25 g Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A
Descripción

Descripción

This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.

Especificaciones

Identificadores de productos químicos

2586-89-2
96.173
KLYHSJRCIZOUHE-UHFFFAOYSA-N
75755
CCCC#CCC
C7H12
MFCD00039960
3-heptyne, 1-ethyl-2-propylacetylene, acmc-20an2z
hept-3-ino

Especificaciones

3-Heptyne
0.741
−16°C (−3°F)
CH3(CH2)2C≡CCH2CH3
MFCD00039960
1731759
KLYHSJRCIZOUHE-UHFFFAOYSA-N
hept-3-ino
75755
97%
2586-89-2
105°C to 106°C
C7H12
1.4225
UN3295
3-heptyne, 1-ethyl-2-propylacetylene, acmc-20an2z
CCCC#CCC
96.173
96.17
Videos
Seguridad y manipulación

Seguridad y manipulación

Declaración de GHS H
H225-H315-H319-H335
Líquido y vapor altamente inflamables.
Provoca irritación cutánea.
Provoca irritación ocular grave.
Puede irritar las vías respiratorias.

P210-P233-P235-P240-P241-P242-P243-P261-P264b-P271-P280-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P363-P370+P378q-P501c

H225-H315-H319-H335.

missing translation for 'dotInformation' : Clase de peligro de transporte:3; grupo de embalaje:II; Nombre del producto expedido:HIDROCARBUROS, LÍQUIDO, SIN ESPECIFICAR

missing translation for 'einecsNumber' : 219-967-7

missing translation for 'tsca' : No

Recommended Storage : Temperaturas ambientes

SDS
Documentos

Documentos

Product Certifications

RUO – Research Use Only