Learn More
Bromuro de 3-yodo, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
98.99€ - 1124.60€
CAS 49617-83-6
Fórmula molecular C7H6BrI
Peso molecular (g/mol) 296.933
Número MDL MFCD00019016
Clave InChI BACZSVQZBSCWIG-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-iodobenzyl bromide, 1-bromomethyl-3-iodobenzene, alpha-bromo-3-iodotoluene, 3-iodobenzylbromide, m-iodobenzyl bromide, benzene, 1-bromomethyl-3-iodo, m-iodobenzylbromide, 3-iodo-benzylbromide, 3-iodo-benzyl bromide, meta-iodobenzyl bromide
PubChem CID 2759361
Nombre IUPAC 1-(bromometilo)-3-yodobenceno
SMILES C1=CC(=CC(=C1)I)CBr
Ver más especificaciones
Productos 3
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
11479043
Ver documentos
Thermo Scientific Alfa Aesar
A11140.06
5 g
98.99€
5 g
11489043
Ver documentos
Thermo Scientific Alfa Aesar
A11140.14
25 g
379.89€
25 g
11499043
Ver documentos
Thermo Scientific Alfa Aesar
A11140.22
100 g
1124.60€
100 g
Descripción
Descripción
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
49617-83-6
296.933
BACZSVQZBSCWIG-UHFFFAOYSA-N
2759361
C1=CC(=CC(=C1)I)CBr
C7H6BrI
MFCD00019016
3-iodobenzyl bromide, 1-bromomethyl-3-iodobenzene, alpha-bromo-3-iodotoluene, 3-iodobenzylbromide, m-iodobenzyl bromide, benzene, 1-bromomethyl-3-iodo, m-iodobenzylbromide, 3-iodo-benzylbromide, 3-iodo-benzyl bromide, meta-iodobenzyl bromide
1-(bromometilo)-3-yodobenceno
Especificaciones
3-Iodobenzyl bromide
48°C to 51°C
>110°C (230°F)
MFCD00019016
742268
3-iodobenzyl bromide, 1-bromomethyl-3-iodobenzene, alpha-bromo-3-iodotoluene, 3-iodobenzylbromide, m-iodobenzyl bromide, benzene, 1-bromomethyl-3-iodo, m-iodobenzylbromide, 3-iodo-benzylbromide, 3-iodo-benzyl bromide, meta-iodobenzyl bromide
C1=CC(=CC(=C1)I)CBr
296.933
296.94
49617-83-6
106°C (1 mmHg)
C7H6BrI
UN3261
Light sensitive
BACZSVQZBSCWIG-UHFFFAOYSA-N
1-(bromometilo)-3-yodobenceno
2759361
96%
Videos
Seguridad y manipulación
Seguridad y manipulación
Declaración de GHS H
H314-H318
Provoca graves quemaduras en la piel y lesiones oculares.
Provoca lesiones oculares graves.
P260-P264b-P280-P301+P330+P331-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P310-P363-P501c
H314.
missing translation for 'dotInformation' : Clase de peligro de transporte:8; grupo de embalaje:II; Nombre del producto expedido:CORROSIVO SÓLIDO, ACÍDICO, ORGÁNICO, NO ESPECIFICADO
missing translation for 'tsca' : No
Recommended Storage : Temperaturas ambientes