Learn More
Clinisafe™ Recipiente para residuos clínicos de 3 l
Los recipientes Clinisafe™ están fabricados con material reciclado de baja huella de carbono, lo que proporciona una solución segura y sostenible para las necesidades de gestión de residuos clínicos necesidades.
99.15€ - 108.00€
Especificaciones
Capacidad (métrico) 3 L
Certificaciones/conformidad Reglamentos del Reino Unido
Color Gris
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 314 x 630 x 783 mm
Cantidad 20/caja
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Color del tapón Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Color del tapón Precio Cantidad y disponibilidad  
17641645
Ver documentos
Clinisafe™
50102415
Rojo
99.15€
paquete de 20
17651645
Ver documentos
Clinisafe™
50102430
Amarillo
108.00€
paquete de 20
Descripción
Descripción
  • Clinisafe™ ofrece una solución sostenible de gestión de residuos clínicos en el mercado, que reduce su huella de carbono y lo ayuda en el camino hacia el cero neto.
  • El recipiente Clinisafe™ de 3 litros está diseñado específicamente para permitir la eliminación segura de desechos clínicos no punzantes. La gama de recipientes de residuos clínicos Clinisafe™ se ha diseñado para contener residuos anatómicos y de laboratorio.
  • Características y ventajas
    • Fabricados de material reciclado de baja huella de carbono
    • Eliminación de recipientes NSP usados
    • Gran área de llenado
    • Función de cierre temporal y final
Especificaciones
Especificaciones
3 L
Gris
20/caja
Contenedor de residuos
Reglamentos del Reino Unido
314 x 630 x 783 mm
Eliminación segura de residuos clínicos no punzantes
Documentos
Product Certifications
Título del producto
Clinisafe™ Recipiente para residuos clínicos de 3 l