Learn More
3-Metoxi-1,2-propanodiol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10791145
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 623-39-2
Fórmula molecular C4H10O3
Peso molecular (g/mol) 106.12
Número MDL MFCD00004719
Clave InChI PSJBSUHYCGQTHZ-UHFFFAOYNA-N
Sinónimo 3-methoxy-1,2-propanediol, 1,2-propanediol, 3-methoxy, 1-o-methylglycerol, glycerol 1-monomethyl ether, glycerin-alpha-monomethyl ether, glycerin-.alpha.-monomethyl ether, glycerin methyl ether, 3-methoxypropan-1,2-diol, 1-o-methyl-rac-glycerol, acmc-1bhm7
PubChem CID 92822
Nombre IUPAC 3-metoxipropano-1,2-diol
SMILES COCC(O)CO
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Methoxy-1, 2-propanediol
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Color Incolora
Densidad 1.1200g/mL
Punto de ebullición 133°C (35.0 mmHg)
Temperatura de inflamación >110°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal H3COCH2CH(OH)CH2OH
Índice de refracción 1.4430 to 1.445
Cantidad 25 g
Gravedad específica 1.12
Información de solubilidad Solubility in water: soluble in water
Formula Weight (peso de la fórmula) 106.12
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
Nombre del producto
  • 3-Methoxy-1,2-propanediol