Learn More
3-Metoxifenol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals Código de producto.: 11455213
3-Metoxifenol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11455213
25 g
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Código de producto. 11455213
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar A12826.14
Solicitar formato a granel o personalizado
It is used in the synthesis of C(4) symmetric calix[4]resorcinarene, 2-nitroso-5-methoxyphenol and 6-methoxy-2(3H)-benzoxazolone. It is also used as a flavoring agent. They are also used are used to make antioxidants and pharmaceuticals.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Se utiliza en la síntesis de calix[4]resorcinareno de C(4) simétrico, 2-nitroso-5-metoxifenol y 6-metoxi-2(3H)-benzoxazolona. Suele utilizarse como agente aromatizante. También se utilizan para fabricar antioxidantes y productos farmacéuticos.
Solubilidad
Parcialmente soluble en agua.
Notas
Guardar lejos de agentes oxidantes, ácidos, bases, cloruros ácidos y anhídridos ácidos. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar fresco, seco y bien ventilado. Mantener lejos de fuentes de ignición
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 150-19-6
Fórmula molecular C7H8O2
Peso molecular (g/mol) 124.139
Número MDL MFCD00002267
Clave InChI ASHGTJPOSUFTGB-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo m-methoxyphenol, 3-hydroxyanisole, m-hydroxyanisole, phenol, 3-methoxy, m-guaiacol, resorcinol monomethyl ether, resorcinol methyl ether, 1-hydroxy-3-methoxybenzene, phenol, m-methoxy, 3-methoxy phenolMostrar másMostrar menos
PubChem CID 9007
ChEBI CHEBI:52678
Nombre IUPAC 3-metoxifenol
SMILES COC1=CC=CC(=C1)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Methoxyphenol
Punto de fusión -18°C
Densidad 1.14
Punto de ebullición 244°C
Temperatura de inflamación 124°C (255°F)
Olor Sweet
Índice de refracción 1.552
Cantidad 25 g
Número UN UN2810
Beilstein 1209898
Información de solubilidad Partly soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 124.14
Porcentaje de pureza 97%
Mostrar más Mostrar menos
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de lote10162964 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha22/11/2021 Catalog NumberA12826.14,A12826.36,A12826.22
Número de lote10136034 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha22/11/2021 Catalog NumberA12826.14,A12826.36,A12826.22
Número de lote10141204 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha22/11/2021 Catalog NumberA12826.14,A12826.36,A12826.22
Número de lote10201197 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha22/11/2021 Catalog NumberA12826.14,A12826.36,A12826.22
Número de lote10158446 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha22/11/2021 Catalog NumberA12826.14,A12826.36,A12826.22
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 3-Methoxyphenol
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H311-Tóxico en contacto con la piel.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: 3-Methoxyphenol
RUO – Research Use Only
Título del producto
3-Metoxifenol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals >