Learn More
3-Metil-2-pentanona, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
16.78€ - 176.88€
Identificadores de productos químicos
CAS | 565-61-7 |
---|---|
Fórmula molecular | C6H12O |
Peso molecular (g/mol) | 100.16 |
Clave InChI | UIHCLUNTQKBZGK-UHFFFAOYSA-N |
Sinónimo | 3-methyl-2-pentanone, 2-pentanone, 3-methyl, methyl sec-butyl ketone, sec-butyl methyl ketone, methyl 1-methylpropyl ketone, +/--3-methyl-pentan-2-one, methylethylacetone, sec-c4h9coch3, 3-methyl-pentan-2-one, acmc-1alw4 |
PubChem CID | 11262 |
Nombre IUPAC | 3-metilpentano-2-uno |
SMILES | CCC(C)C(=O)C |
Código de producto | Marca | Cantidad | Envase | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Envase | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
11914821
|
Thermo Scientific Acros
127380010 |
1 g | Frasco de vidrio | N/A | |||||
11924821
|
Thermo Scientific Acros
127380050 |
5 g | Frasco de vidrio |
54.17€
5 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
11934821
|
Thermo Scientific Acros
127380250 |
25 g | Frasco de vidrio |
176.88€
25 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identificadores de productos químicos
565-61-7 | |
100.16 | |
3-methyl-2-pentanone, 2-pentanone, 3-methyl, methyl sec-butyl ketone, sec-butyl methyl ketone, methyl 1-methylpropyl ketone, +/--3-methyl-pentan-2-one, methylethylacetone, sec-c4h9coch3, 3-methyl-pentan-2-one, acmc-1alw4 | |
3-metilpentano-2-uno |
C6H12O | |
UIHCLUNTQKBZGK-UHFFFAOYSA-N | |
11262 | |
CCC(C)C(=O)C |
Especificaciones
3-Methyl-2-pentanone | |
98.5 | |
Incolora | |
118.0°C (758.0 mmHg) | |
Authentic | |
C6H12O | |
1.4002 | |
0.81 | |
UIHCLUNTQKBZGK-UHFFFAOYSA-N | |
3-metilpentano-2-uno | |
11262 | |
99% |
565-61-7 | |
100.0 | |
0.8100g/mL | |
12°C | |
98.5% min. (GC) | |
C2H5CH(CH3)COCH3 | |
01,693 | |
3-methyl-2-pentanone, 2-pentanone, 3-methyl, methyl sec-butyl ketone, sec-butyl methyl ketone, methyl 1-methylpropyl ketone, +/--3-methyl-pentan-2-one, methylethylacetone, sec-c4h9coch3, 3-methyl-pentan-2-one, acmc-1alw4 | |
CCC(C)C(=O)C | |
100.16 | |
100.16 | |
Líquido |
Seguridad y manipulación
GHS H Statement:
Highly flammable liquid and vapour.
GHS P Statement:
Keep away from heat/sparks/open flames/hot surfaces. - No smoking.
Keep container tightly closed.
Ground/Bond container and receiving equipment.
Use explosion-proof electrical/ventilating/lighting/equipment.
Wear protective gloves/eye protection/face protection.
IF ON SKIN (or hair): Take off immediately all contaminated clothing. Rinse skin with water/shower.
WARNING: The information provided on this web site was developed in compliance with European Union (EU) regulations and is correct to the best of our knowledge, information and belief at the date of its publication. The information given is designed only as a guide for safe handling and use. It is not to be considered as either a warranty or quality specification.
GHS Signal Word: Danger
missing translation for 'einecsNumber' : 209-282-1
- 3-Methyl-2-pentanone
Palabra de advertencia
- Peligro
Clasificación
- Líquido inflamable Categoría 2
Indicaciones de peligro
- H225-Líquido y vapores muy inflamables.
Consejos de prudencia
- P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
- P223-Evitar el contacto con el agua.
- P240-Conectar a tierra / enlace equipotencial del recipiente y del equipo de recepción.
- P241-Utilizar un material eléctrico, de ventilación o de iluminación / / antideflagrante.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
RUO – Research Use Only