Learn More
3-Nitroanilina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals Código de producto.: 10635372
3-Nitroanilina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10635372
500 g, Frasco de vidrio
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
Envase:
Frasco de vidrio
Código de producto. 10635372
Marca: Thermo Scientific Acros 128365000
Solicitar formato a granel o personalizado
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 99-09-2
Fórmula molecular C6H6N2O2
Peso molecular (g/mol) 138.13
Número MDL MFCD00007782
Clave InChI XJCVRTZCHMZPBD-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo m-nitroaniline, benzenamine, 3-nitro, 3-nitrophenylamine, nitranilin, 3-aminonitrobenzene, fast orange base r, azobase mna, devol orange r, m-nitrophenylamine, 3-nitrobenzenamineMostrar másMostrar menos
PubChem CID 7423
Nombre IUPAC 3-nitroanilina
SMILES NC1=CC=CC(=C1)[N+]([O-])=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Nitroaniline
Nombre de nota 99+%
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 111.0°C to 114.0°C
Color Naranja a amarillo
Punto de ebullición 306.0°C
Temperatura de inflamación 196°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal O2NC6H4NH2
Cantidad 500 g
Beilstein 12, 698
Índice Merck 15, 6668
Información de solubilidad Solubility in water: 1.25g/L in water. Other solubilities: soluble in alcohol,ether,methanol and ethanol,1 g soluble in 20 mL alcohol,1 g soluble in 18 mL ether,1 g soluble in 11.5 mL methanol
Formula Weight (peso de la fórmula) 138.13
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Cristales, polvo cristalino o trozos
Mostrar más Mostrar menos
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
4 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de loteA0444103 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha31/01/2025 Catalog Number128361000,128365000
Número de loteA0374536 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha13/12/2022 Catalog Number128361000,128365000
Número de loteA0444103 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha15/07/2022 Catalog Number128361000,128365000
Número de loteA0398990 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha25/01/2021 Catalog Number128361000,128365000
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 3-Nitroaniline
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 3
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H373-Puede provocar daños en los órganos.
  • H311-Tóxico en contacto con la piel.
  • H331-Tóxico en caso de inhalación.
  • H412-Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
  • H301-Tóxico en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
RUO – Research Use Only
Título del producto
3-Nitroanilina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals >