Learn More
3-Nitroanilina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Descripción
3-Nitroaniline is commonly used as a raw material for dyes. It is also used as a chemical intermediate for azo coupling component 17 and the dyes disperse yellow 5 and acid blue 29. The chemical is changed to other substances (dyestuffs and m-nitrophenol) during the dyeing process.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
La 3-nitroanilina se utiliza comúnmente como materia prima para los tintes. También se utiliza como un intermedio químico para el componente de acoplamiento azo 17 y los tintes dispersan el amarillo 5 y el azul ácido 29. El químico cambia a otras sustancias (colorantes y m-nitrofenol) durante el proceso de teñido.
Solubilidad
Soluble en agua 0,1 g/100 ml (20 °C).
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Mantener alejado de ácidos, cloruros ácidos, anhídridos ácidos, cloroformatos y agentes oxidantes fuertes.
Especificaciones
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | 3-Nitroaniline |
Punto de fusión | 112°C to 114°C |
Densidad | 0.901 |
Punto de ebullición | 306°C |
Cantidad | 500 g |
Número UN | UN1661 |
Beilstein | 636962 |
Índice Merck | 14,6582 |
Información de solubilidad | It is soluble in water 0.1g/100 ml (20°C). |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 138.13 |
Mostrar más |
Certificados
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
Número de lote | Tipo de certificado | Fecha | Catalog Number |
---|---|---|---|
10247941 | Certificado de análisis | 07/09/2023 | A10629.36,A10629.0E,A10629.22 |
10242307 | Certificado de análisis | 04/08/2022 | A10629.36,A10629.0E,A10629.22 |
C5849C | Certificado de análisis | 22/11/2021 | A10629.36,A10629.0E,A10629.22 |
10102228 | Certificado de análisis | 22/11/2021 | A10629.36,A10629.0E,A10629.22 |
10114035 | Certificado de análisis | 22/11/2021 | A10629.36,A10629.0E,A10629.22 |