Learn More
Fisherbrand™ 3-Ply Sterile Facemasks
3-Ply Sterile Facemasks constructed of polyethylene apertured film and PTFE (polytetrafluoroethylene).
Marca: Fisherbrand™ 12-891-00223
151.59 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "21676" para aplicar la oferta.
Descripción
- Fabricados con una combinación de película de apertura de polietileno transparente plisada y PTFE (politetrafluoroetileno), con cuerdas de amarre suaves
- Fabricados con sistemas conformes a los requisitos de la norma ISO 13485:2016
- Esterilización certificada
Especificaciones
Mascarillas para salas limpias | |
Estéril | |
Las máscaras se prueban rigurosamente y se fabrican en un entorno certificado ISO 13485. Un laboratorio de control independiente valida las pruebas. Este producto no es un dispositivo médico en el contexto del Reglamento (UE) 2017/745/Directiva 93/42/CEE ni de equipos de protección personal en el contexto del Reglamento (UE) 2016/425. Cada lote se esteriliza según la norma ISO 11137 y fundamenta un nivel de garantía de esterilidad SAL 10-6 según la norma ISO 11137-2:2013. | |
Solo para uso industrial |
Blanco | |
Plisado con lazos | |
Sí | |
23 cm |