Learn More
Fisherbrand™ 3-Ply Sterile Facemasks
3-Ply Sterile Facemasks constructed of polyethylene apertured film and PTFE (polytetrafluoroethylene).
161.00€ - 174.00€
Especificaciones
Tipo de producto Mascarillas para salas limpias
Color Blanco
Esterilidad Estéril
Modelo Plisado con lazos
Certificaciones/conformidad Las máscaras se prueban rigurosamente y se fabrican en un entorno certificado ISO 13485. Un laboratorio de control independiente valida las pruebas. Este producto no es un dispositivo médico en el contexto del Reglamento (UE) 2017/745/Directiva 93/42/CEE ni de equipos de protección personal en el contexto del Reglamento (UE) 2016/425. Cada lote se esteriliza según la norma ISO 11137 y fundamenta un nivel de garantía de esterilidad SAL 10-6 según la norma ISO 11137-2:2013.
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Longitud (métrico) Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Longitud (métrico) Precio Cantidad y disponibilidad  
17307299
Ver documentos Detalles de la promoción
Fisherbrand™
12-891-00223
23 cm Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A
17397289
Ver documentos Detalles de la promoción
Fisherbrand™
12-891-00217
17 cm
161.00€
paquete de 200
Fecha estimada de envío: 03-04-2025
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Fabricados con una combinación de película de apertura de polietileno transparente plisada y PTFE (politetrafluoroetileno), con cuerdas de amarre suaves
  • Fabricados con sistemas conformes a los requisitos de la norma ISO 13485:2016
  • Esterilización certificada
Especificaciones
Especificaciones
Mascarillas para salas limpias
Estéril
Las máscaras se prueban rigurosamente y se fabrican en un entorno certificado ISO 13485. Un laboratorio de control independiente valida las pruebas. Este producto no es un dispositivo médico en el contexto del Reglamento (UE) 2017/745/Directiva 93/42/CEE ni de equipos de protección personal en el contexto del Reglamento (UE) 2016/425. Cada lote se esteriliza según la norma ISO 11137 y fundamenta un nivel de garantía de esterilidad SAL 10-6 según la norma ISO 11137-2:2013.
Solo para uso industrial
Blanco
Plisado con lazos
Sí
Documentos
Product Certifications
Título del producto
Fisherbrand™ 3-Ply Sterile Facemasks