Learn More
Fisherbrand™ Espátulas Chattaway de acero inoxidable
Raspa y levanta materiales de frascos o matraces. Las espátulas Chattaway de acero inoxidable Nickel Electro™ no son magnéticas y tienen un acabado brillante. Se pueden utilizar para aplicaciones estériles.
Marca: Fisherbrand™ 2317
Description
Raspa y levanta materiales de frascos o matraces.Las espátulas Chattaway de acero inoxidable Nickel Electro™ no son magnéticas y tienen un acabado brillante.Se pueden utilizar para aplicaciones estériles.
- Fabricado en acero inoxidable 304 18/8
- El extremo acodado redondeado resulta útil para raspar o elevar materiales de frascos o matraces
- No magnética
- Acabado brillante
Specifications
5 paq. | |
Esterilizable en autoclave | |
Brillo | |
10 mm | |
Acero inoxidable |
Estériles | |
Espátula Chattaway | |
Para aplicaciones estériles | |
De -196 °C a +550 °C | |
300 mm |