Learn More
Epredia™ Cubreobjetos de plástico Shandon™
Para su uso con sistemas de inmunotinción Shandon Sequenza™ y Cadenza™
Marca: Epredia™ 72110017
138.42 EUR hasta el 2025-04-30
Use el código promocional "24155" para aplicar la oferta.
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
Ahorra gastos en reactivos costosos.
- Dispositivo que se acopla sobre un portaobjetos de microscopio estándar para poder inmunoteñir los especímenes con una mínima cantidad de reactivo
- Deja libre al técnico gran cantidad de tiempo
- Evita la manipulación manual de los portaobjetos entre paso y paso
- Permite colocar las secciones prácticamente en cualquier sitio del portaobjetos
- Impide que el espécimen se seque durante incubaciones prolongadas
- Asegura una calidad de la tinción homogénea
Especificaciones
Centrado de | |
25/paq. |
Título del producto
Epredia™ Cubreobjetos de plástico Shandon™ > Cubierta; 25 paq.
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido