Learn More
Fisherbrand™ Espátulas de acero inoxidable 304 con extremos con revestimiento de PTFE
Obtenga excelentes resultados cuando utilice la combinación de cuchara y espátula para su trabajo esencial de laboratorio. Fabricada con acero inoxidable y con revestimiento de PTFE, la espátula con extremo de PTFE con cuchara de acero inoxidable en el otro extremo Fisherbrand™ es ideal para manipular productos químicos y evita la pérdida de cantidades críticas debido a la adherencia.
13.40€ - 21.15€
Especificaciones
Cantidad | 1 unidad |
---|---|
Capacidad (métrico) | 2 mL |
Recubrimiento | PTFE Xylan™ |
Tipo de producto | Espátula |
Para utilizar con (aplicación) | Ideal para aplicaciones de biología, microbiología y farmacéuticas |
Código de producto | Marca | Longitud (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Longitud (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||||
11573512
|
Fisherbrand™
2110 |
120 mm |
13.40€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 28-05-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||||
11583512
|
Fisherbrand™
2111 |
150 mm | N/A | N/A | N/A | |||||
11593512
|
Fisherbrand™
2113 |
210 mm |
21.15€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 28-05-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||||
Descripción
- Espátula de doble extremo
- PTFE con revestimiento simple que evita la acumulación en superficies
- Evita la pérdida de cantidades críticas debido a la adherencia
- Revestimiento de PTFE totalmente cubierto: ideal para la manipulación de productos químicos
- Acero inoxidable 304 con revestimiento de PTFE
- Longitud de 120 mm
- Medida de cuchara 20 mm de anchura
- Capacidad de la cuchara (líquido) = 2 ml
Especificaciones
1 unidad | |
PTFE Xylan™ | |
Ideal para aplicaciones de biología, microbiología y farmacéuticas | |
De -195 °C a +260 °C |
2 mL | |
Espátula | |
20 mm | |
Acero inoxidable |