Learn More
Sampling Systems™ Recipientes de almacenamiento de acero inoxidable 304 sin abrazaderas de palanca
Estos recipientes de almacenamiento de acero inoxidable 304 son una excelente opción para el almacenamiento multiuso en el laboratorio.
Marca: Sampling Systems™ A454-50
Detalles adicionales : Peso : 31.47600kg
Descripción
- Fabricado en acero inoxidable resistente de grado 304.
- Interior sin grietas
- Tapa rebajada con ajuste preciso
- Cada uno con dos asas resistentes
- Fondo plano con anillo de canto para proporcionar mayor protección
- Montaje de intensidad leve
- Disponible con una amplia gama de capacidades para adaptarse a sus necesidades específicas
Especificaciones
Recipiente de almacenamiento | |
Tapa rebajada con asa | |
Almacenamiento multiuso | |
560 mm |
Sí | |
50 L | |
Acero inoxidable | |
350 mm |