Learn More
Sampling Systems™ Recipientes de almacenamiento de acero inoxidable 304 sin abrazaderas de palanca
Estos recipientes de almacenamiento de acero inoxidable 304 son una excelente opción para el almacenamiento multiuso en el laboratorio.
645.00€ - 1570.00€
Especificaciones
Tipo de producto | Recipiente de almacenamiento |
---|---|
Cierre incluido | Sí |
Tipo de tapón | Tapa rebajada con asa |
Para utilizar con (aplicación) | Almacenamiento multiuso |
Material | Acero inoxidable |
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15899671
|
Sampling Systems™
A454-20 |
20 L |
645.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 24-10-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15809681
|
Sampling Systems™
A454-25 |
25 L |
785.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 24-10-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15819681
|
Sampling Systems™
A454-30 |
30 L |
845.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 24-10-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15829681
|
Sampling Systems™
A454-50 |
50 L |
1030.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 24-10-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15839681
|
Sampling Systems™
A454-75 |
75 L |
1285.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 24-10-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15889671
|
Sampling Systems™
A454-100 |
100 L |
1570.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 24-10-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Description
- Fabricados en resistente acero inoxidable de grado 304
- Interior sin grietas
- Tapa rebajada con ajuste preciso
- Cada uno con dos asas resistentes
- Fondo plano con anillo de canto para proporcionar mayor protección
- Diseño ligero
- Disponible con una amplia gama de capacidades para adaptarse a sus necesidades específicas
Spécification
Recipiente de almacenamiento | |
Tapa rebajada con asa | |
Acero inoxidable |
Sí | |
Almacenamiento multiuso |