Learn More
Linker Industrietechnik™ Tamiz de prueba de acero inoxidable con unión de soldadura suave de 315 mm de diám. x 55 mm de altura
Sifts particles in a wide range of pore sizes. These stainless-steel test sieves have soft soldered seams and an internal height of 55 mm and diameter of 315 mm.
Marca:  Linker Industrietechnik™ 553.155.222-067
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11765408
  • 456.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 16-04-2025
para ver el stock
Explore más ofertas especiales
Descripción
  • Gradillas de acero inoxidable con una altura interna de 55 mm
  • Diámetro: 315 mm
  • Pantalla de tamizado de acero inoxidable
  • Unión de soldadura suave
  • Número de identificación y certificado de conformidad
  • Resistentes a temperaturas de hasta 170 °C
Especificaciones
Especificaciones
1Each
Tamiz de pruebas
Acero inoxidable
315mm
3,15mm
Conformidad con las normas 2.1 EN 10 204 e ISO 3310-1
55 mm
Acero inoxidable
Certificados
Ver productos accesorios