Learn More
Greiner Bio-One 384-well μClear™ Bottom Polystyrene Microplates
Greiner Bio-One 384-Well μClear™ Bottom Polystyrene Microplates is free of detectable DNase, RNase, human DNA.
Marca: Greiner Bio-One 781097
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Apirógenas
- Material: Poliestireno
- Sin ADN humano, ARNasa o ADNasa detectables
- Trazabilidad hasta la producción mediante un sistema de número de LOTE definido
- Espaciado entre pocillos: 4,5mm
- Fondo μClear™
Certifications
DIN ISO 9001
Especificaciones
Alta adherencia | |
Sin tapa | |
Alta adherencia | |
Poliestireno | |
Estéril |
Estándar | |
16 x 24 | |
Transparente | |
384 | |
Plano |