Learn More
Greiner Bio-One 384-well μClear™ Bottom Polystyrene Microplates
Greiner Bio-One 384-Well μClear™ Bottom Polystyrene Microplates is free of detectable DNase, RNase, human DNA.
785.00€ - 1055.00€
Especificaciones
Formato | Estándar |
---|---|
matriz, red, conjunto | 16 x 24 |
Material | Polystyrene |
N.° de pocillos | 384 |
Código de producto | Marca | Esterilidad | Propiedad de unión | Color | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Esterilidad | Propiedad de unión | Color | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
10385532
|
Greiner Bio-One
781094 |
Estéril | Alta adherencia | White, Clear Bottom | N/A | ||||
10395532
|
Greiner Bio-One
781097 |
Estéril | Alta adherencia | Transparente |
1055.00€
paquete de 40 |
Fecha estimada de envío: 03-03-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||
Descripción
- Non-Pyrogenic
- Material: Polystyrene
- Free of detectable DNase, RNase, human DNA
- Traced way back to production through defined LOT number system
- Well-to-well spacing: 4.5mm
- μClear™ bottom
Certifications
DIN ISO 9001
Especificaciones
Estándar | |
16 x 24 | |
Polystyrene | |
384 |