Learn More
Thermo Scientific™ Placas de polipropileno de fondo cónico de 384 pocillos
Reduzca los costes de almacenamiento de compuestos para aplicaciones que requieren volúmenes pequeños. La capacidad de unión más baja del polipropileno hace que el ADN o las proteínas no se adhieran. Esto permite una recuperación de muestras completa.
Marca: Thermo Scientific™ 4308
542.16 EUR hasta el 2025-06-30
Use el código promocional "25075" para aplicar la oferta.
Descripción
Reduzca los costes de almacenamiento de compuestos para aplicaciones que requieren volúmenes pequeños. Las placas de polipropileno de fondo cónico de 384 pocillos Thermo Scientific™ tienen una capacidad de unión más baja, por lo que el ADN o las proteínas no se adherirán. Esto permite una recuperación de muestras completa. Soportan temperaturas desde -80 °C hasta +121 °C; disponibles en una amplia variedad de colores que facilitan la rápida identificación de las placas de almacenamiento.
- Los pocillos de fondo cónico permiten una recuperación óptima de las muestras
- Los pocillos cuadrados con fondo redondo minimizan la absorción (por capilaridad)
- La variedad de colores permite una fácil identificación de las placas de almacenamiento
- Resistencia química al DMSO
Especificaciones
No Barcode | |
Estándar | |
16 x 24 | |
Paquete de 10, 80 cajas | |
Nunc | |
Microplaca | |
Polipropileno | |
De 4 to 120 μl | |
Sin tratar | |
Sí | |
80 | |
Para uso exclusivo en investigación. No apto para uso en procedimientos diagnósticos. | |
Certified Quality |
Certificada como libre de ARNasa y ADNasa Compatible con ANSI | |
384-well Polypropylene Sample Processing & Storage Plates | |
Autoclavable | |
Low binding PP | |
Negro | |
ALPS5000, ALPS3000, and ALPS50V Heat Sealers, Automated Liquid Handlers, Multidrop Combi, Centrifuges, Ultralow Freezers, Liquid Handlers | |
384 | |
No estéril | |
Cuadrada | |
Automation Liquid Handlers, Biobanking, Genomics, Sample Prep, NGS, Sequencing, Long and Short Term Storage, Drug Discovery, Vaccine Research, PCR and qPCR sample preparation | |
10 | |
Sí | |
ANSI/ SLAS Standard |
Ofertas especiales
-
Multiple Manufacturers
Precisión al alcance de la mano
Domine la manipulación de líquidos con facilidad.Promo Code: 24122Expires: 2025-04-13
New Offer Ahorre hasta un 92% -
Thermo Scientific Matrix
Descuentos exclusivos en soluciones de almacenamiento: Tubos de almacenamiento, equipos y accesorios
Actualice su laboratorio con consumibles y equipos de almacenamiento de la máxima calidad a precios imbatibles.Promo Code: 25075Expires: 2025-06-30
Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: Cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.