Learn More
Thermo Scientific™ Placas de polipropileno de fondo cónico de 384 pocillos
GREENER_CHOICE
Reduzca los costes de almacenamiento de compuestos para aplicaciones que requieren volúmenes pequeños. La capacidad de unión más baja del polipropileno hace que el ADN o las proteínas no se adhieran. Esto permite una recuperación de muestras completa.
637.20€ - 1605.00€
Especificaciones
Código de barras No disponible
Certificaciones/conformidad Certificada como libre de ARNasa y ADNasa Compatible con ANSI
Formato Estándar
Descripción 384-well Polypropylene Sample Processing & Storage Plates
matriz, red, conjunto 16 x 24
Ver más especificaciones
Productos 9
Código de producto Marca Color Esterilidad Forma del pocillo Fit for Purpose Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Color Esterilidad Forma del pocillo Fit for Purpose Precio Cantidad y disponibilidad  
10274021
GREENER_CHOICE
Ver documentos Detalles de la promoción
Thermo Scientific™
264573
Natural No estéril Cuadrada Certified Quality
1315.00€
paquete de 120
En stock
para ver el stock
Añadir a la cesta
10427181
Ver documentos Detalles de la promoción
Thermo Scientific™
264575
Blanco No estéril Cuadrada Certified Quality
1590.00€
paquete de 120
En stock
para ver el stock
Añadir a la cesta
10742563
GREENER_CHOICE
Ver documentos Detalles de la promoción
Thermo Scientific™
264576
Negro No estéril Cuadrada Certified Quality
1605.00€
paquete de 120
Fecha estimada de envío: 03-07-2025
para ver el stock
Añadir a la cesta
10383072
GREENER_CHOICE
Ver documentos Detalles de la promoción
Thermo Scientific™
264579
Azul No estéril Cuadrada Certified Quality
1525.00€
paquete de 120
Fecha estimada de envío: 03-07-2025
para ver el stock
Añadir a la cesta
10283483
Ver documentos
Thermo Scientific™
4306
Black Estéril Square, Conical Bottom (V-well) Certified Quality Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A
10572475
GREENER_CHOICE
Ver documentos Detalles de la promoción
Thermo Scientific™
4309
Natural Estéril Cuadrada Certified Quality
904.00€
paquete de 80
En stock
para ver el stock
Añadir a la cesta
10090263
GREENER_CHOICE
Ver documentos Detalles de la promoción
Thermo Scientific™
4308
Negro No estéril Cuadrada Certified Quality
859.00€
paquete de 80
Fecha estimada de envío: 01-07-2025
para ver el stock
Añadir a la cesta
10765584
GREENER_CHOICE
Ver documentos Detalles de la promoción
Thermo Scientific™
4312
Natural No estéril Cuadrado con fondo redondo Certified Quality
819.00€
paquete de 80
En stock
para ver el stock
Añadir a la cesta
10726554
Ver documentos
Thermo Scientific™
4305
White Estéril Square, Conical Bottom (V-well) Certified Quality Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A
Descripción
Descripción
Reduzca los costes de almacenamiento de compuestos para aplicaciones que requieren volúmenes pequeños. Las placas de polipropileno de fondo cónico de 384 pocillos Thermo Scientific™ tienen una capacidad de unión más baja, por lo que el ADN o las proteínas no se adherirán. Esto permite una recuperación de muestras completa. Soportan temperaturas desde -80 °C hasta +121 °C; disponibles en una amplia variedad de colores que facilitan la rápida identificación de las placas de almacenamiento.
  • Los pocillos cónicos optimizan la recuperación de muestras
  • Los pocillos cuadrados con fondo redondo minimizan la absorción (por capilaridad)
  • Resistencia química al DMSO
Garantía: 90 días
Especificaciones
Especificaciones
No disponible
Estándar
16 x 24
PP de baja unión
Microplaca
Polipropileno
Sin tratar
Automation Liquid Handlers, Biobanking, Genomics, Sample Prep, NGS, Sequencing, Long and Short Term Storage, Drug Discovery, Vaccine Research, PCR and qPCR sample preparation
Sí
ANSI/ SLAS Standard
Certificada como libre de ARNasa y ADNasa Compatible con ANSI
384-well Polypropylene Sample Processing & Storage Plates
Esterilizable en autoclave
Nunc™
Selladores térmicos ALPS, Multidrop Combi, centrífugas, ultracongeladores, manipuladores de líquidos
384
Sí
Para uso exclusivo en investigación. No apto para uso en procedimientos diagnósticos.
Certified Quality
Documentos
Product Certifications
Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: Cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.
Título del producto
Thermo Scientific™ Placas de polipropileno de fondo cónico de 384 pocillos