Learn More
Fisherbrand™ Placas de polipropileno de 384 pocillos
Cuentan con una mayor densidad de pocillos para un uso económico de los reactivos caros
Marca: Fisherbrand™ 235900
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Ideales para el almacenamiento de compuestos y bibliotecas de ácidos nucleicos
- Resistentes a sustancias químicas
- Resisten temperaturas de - 80 °C a + 80 °C (de - 112 °F a + 176 °F)
- Cumplen con el tamaño de la norma ANSI™ para un uso óptimo en sistemas de manipulación automatizada y de dispensación de líquidos
Especificaciones
ANSI | |
16 x 24 | |
Polipropileno | |
No estéril |
Estándar | |
Rojo | |
384 | |
Para el almacenamiento de bibliotecas de ácidos nucleicos y compuestos |