Learn More
Fisherbrand™ Placas de polipropileno de 384 pocillos
GREENER_CHOICE
Cuentan con una mayor densidad de pocillos para un uso económico de los reactivos caros
407.00€ - 494.00€
Especificaciones
Certificaciones/conformidad ANSI
Formato Estándar
matriz, red, conjunto 16 x 24
Material Polipropileno
N.° de pocillos 384
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Color Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Color Precio Cantidad y disponibilidad  
11957954
GREENER_CHOICE
Ver documentos
Fisherbrand™
235800
Natural
407.00€
paquete de 120
Fecha estimada de envío: 02-04-2025
para ver el stock
Añadir a la cesta
11967954
Ver documentos
Fisherbrand™
235900
Rojo Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A
Descripción
Descripción
  • Ideales para el almacenamiento de compuestos y bibliotecas de ácidos nucleicos
  • Resistentes a sustancias químicas
  • Resisten temperaturas de - 80 °C a + 80 °C (de - 112 °F a + 176 °F)
  • Cumplen con el tamaño de la norma ANSI™ para un uso óptimo en sistemas de manipulación automatizada y de dispensación de líquidos
Especificaciones
Especificaciones
ANSI
16 x 24
384
Para el almacenamiento de bibliotecas de ácidos nucleicos y compuestos
Estándar