Learn More
3M™ Mono de protección 4565 blanco Código de producto.: 12682595
En stock
para ver el stock
Añadir a la cesta
3M™ Mono de protección 4565 blanco
Código de producto. 12682595
XL
Click to view available options
Tamaño:
Pequeño
M
L
XL
2XL
3XL
4XL
Sólo puede pedir hasta el stock disponible. Cuando se haya identificado un artículo alternativo, se mostrará a continuación
Código de producto. 12682595
Marca: 3M™ 7000034774
En stock
para ver el stock
Edge
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Sólo puede pedir hasta el stock disponible. Cuando se haya identificado un artículo alternativo, se mostrará a continuación
Comfortable coveralls made with high-performance fabric offer advanced quality and protection in challenging conditions such as exposure to hazardous dusts and particulates.
  • Mono tipo 4/5/6 diseñado para ofrecer una barrera muy buena a las partículas peligrosas y salpicaduras y pulverizaciones de líquidos limitadas
  • Fabricado con bicomponente no tejido con laminado de PE de revestimiento ultra bajo para una caída notablemente cómoda
  • Capucha de 3 paneles, cremallera bidireccional y solapa para tormentas sellada y elástico en la espalda y los tobillos para reducir el riesgo de exposición de la piel
  • Costuras selladas en todo el traje para aumentar la capacidad de resistencia, lo que reduce el riesgo de desgarro y exposición
  • Protección contra agentes biológicos EN 14126
  • El revestimiento antiestático EN 1149-5 reduce la descarga estática y el riesgo de chispas
  • Resistencia a partículas nucleares EN 1073-2 hasta clase 2
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Cleanroom Coveralls
Tamaño XL
Material Polietileno microporoso
Color Blanco
Desechables Sí
Estilo de tobillo Elástico
Estilo de manguito Elástico
Tipo de tapón Cremallera de doble sentido con cubrecremalleras hermético
Tipo de costura Rematada
Esterilidad No estéril
Recubrimiento Antiestático
Certificaciones/conformidad ASTM F1670, EN 14126:2003, EN 1149-1:2006, EN 13034, EN-ISO 13982-30
Descripción Traje laminado de polietileno y poliéster/polietileno, cremallera trenzada de metal/nailon/poliéster, elástico de caucho de neopreno, hilo de poliéster/algodón, puños de poliéster, cinta roja de polipropileno
Tamaño del tórax (imperial) 43/45 pulg
Talla del tiro (imperial) 33 in
Tamaño cintura (imperial) 52 in
Tamaño del tórax (métrico) Entre 109,22 y 114,3 cm
Tamaño del tiro (métrico) 83,82 cm
Tamaño de la cintura (métrico) 132,08 cm
Para utilizar con (aplicación) Pulverización de pintura, fabricación industrial y farmacéutica, inspección y manipulación de amianto y atención sanitaria
Altura (imperial) (de 5,83 a 6,16 pies)
Altura (métrico) 179 a 187 cm
Cleanroom Class Class 10 (ISO 4)
Mostrar más Mostrar menos
  • 3M Safety Solutions - Protective coveralls overview
    Video Player is loading.
    Current Time 0:00
    Duration 0:00
    Loaded: 0%
    Stream Type LIVE
    Remaining Time 0:00
    1x
    • Chapters
    • descriptions off, selected
    • subtitles off, selected
      3M Safety Solutions - Protective coveralls overview
    Título del producto
    3M™ Mono de protección 4565 blanco >