Learn More
Kimberly-Clark™ Kleenex™
Jabón de manos Kleenex™
Marca: Kimberly-Clark™ 6330
82.33 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "25339" para aplicar la oferta.
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Jabón de manos líquido de color ámbar que hace mucha espuma, con aroma limpio y floral, y con aloe vera.
- Dispensa hasta 1000 dosis controladas de gel.
- Cuando el cartucho esté vacío, se puede comprimir para ahorrar espacio y es totalmente reciclable una vez que se extrae la bomba.
- Compatible con una amplia variedad de dispensadores para todos los aseos: Aquarius™ blanco (código 6948), negro (código 7173) y en acero inoxidable (código 8973).
Especificaciones
Limpiador de manos | |
Líquido | |
6 paq. | |
1 L |
Ámbar | |
Para su uso en cualquier entorno de baño | |
6 L |
Título del producto
Kimberly-Clark™ Kleenex™ > Capacidad:1 L
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido