Learn More
3M™ Accesorios de prueba de ajuste cualitativo
Se utiliza con aparatos de prueba de ajuste cualitativo 3M™
Marca: 3M™ 7000051789
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Kits de prueba y accesorios diseñados para ayudar a su empresa a cumplir con los requisitos de prueba para mascarillas OSHA
- Los productos se pueden usar para comprobar el sellado de cara a mascarilla en cualquier mascarilla de partículas o mascarilla de gas/vapor con un prefiltro de partículas
- N.º de catálogo de 3M 601, FT-13, FT-14 y FT-15
Especificaciones
Cuello | |
Proporcione un entorno seguro a la campana extractora | |
FT-15 |
Administración Estadounidense de Seguridad y Salud Ocupacional (OSHA) | |
Aparato de prueba de ajuste cualitativo FT10 y FT30 |