Learn More
3M™ Accesorios de prueba de ajuste cualitativo
Se utiliza con aparatos de prueba de ajuste cualitativo 3M™
56.02€ - 268.16€
Especificaciones
Certificaciones/conformidad | Administración Estadounidense de Seguridad y Salud Ocupacional (OSHA) |
---|
Código de producto | Marca | Para utilizar con (aplicación) | Tipo de producto | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Para utilizar con (aplicación) | Tipo de producto | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
15749767
|
3M™
7000051788 |
Se usa para comprobar el sellado de cara a mascarilla en cualquier mascarilla de partículas o mascarilla de gas/vapor con un filtro de partículas | Cubierta de prueba de mascarilla |
56.02€
paquete de 2 Disponible descuento por volumen |
Fecha estimada de envío: 03-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
15135157
|
3M™
7000001945 |
Se utiliza para realizar pruebas cuantitativas de ajuste | Adaptador |
202.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 27-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
12973731
|
3M™
7000001897 |
Se usa para comprobar el sellado de cara a mascarilla en cualquier mascarilla de partículas o mascarilla de gas/vapor con un filtro de partículas | Nebulizador |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||||
12993731
|
3M™
7000051789 |
Proporcione un entorno seguro a la campana extractora | Cuello |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||||
Descripción
- Kits de prueba y accesorios diseñados para ayudar a su empresa a cumplir con los requisitos de prueba para mascarillas OSHA
- Los productos se pueden usar para comprobar el sellado de cara a mascarilla en cualquier mascarilla de partículas o mascarilla de gas/vapor con un prefiltro de partículas
- Catálogo 3M n.º 601, FT-13, FT-14, FT-15
Especificaciones
Administración Estadounidense de Seguridad y Salud Ocupacional (OSHA) |