missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Enzymaster (3R,5R)-3,5-Heptanediol, >99%
(3R,5R)-3,5-Heptanediol with very high chemical and optical purities >99%.
751.00€ - 3125.00€
Especificaciones
Punto de fusión | 52°C |
---|---|
Color | Blanco |
Punto de ebullición | 222°C to 238°C |
Exceso enantiomérico | >99% |
Peso molecular (g/mol) | 132.2 g/mol |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
17804651
|
Enzymaster
1041-5 |
5 g |
751.00€
5 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
17884641
|
Enzymaster
1041-10 |
10 g |
1425.00€
10 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
17894641
|
Enzymaster
1041-25 |
25 g |
3125.00€
25 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
- Enzymatically produced
- Chemical purity >99%
- Enantiomeric excess >99%
- Diastereomeric excess >99%
Especificaciones
52°C | |
222°C to 238°C | |
132.2 g/mol | |
Reactivo | |
>99% |
Blanco | |
>99% | |
>99% | |
Solid |
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto