Learn More
4'-(1-Imidazolil)acetofenona, 97 %, Thermo Scientific™
53.27€ - 141.00€
CAS 10041-06-2
Fórmula molecular C11H10N2O
Peso molecular (g/mol) 186.214
Número MDL MFCD00005282
Clave InChI GAIQQJIMVVUTQN-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-imidazol-1-yl acetophenone, 4'-imidazol-1-yl acetophenone, 1-4-1h-imidazol-1-yl phenyl ethanone, 4'-1-imidazolyl acetophenone, 1-4-imidazol-1-yl-phenyl-ethanone, 1-4-acetylphenyl imidazole, ethanone, 1-4-1h-imidazol-1-yl phenyl, 1-4-imidazol-1-ylphenyl ethanone, 1-4-1h-imidazol-1-yl phenyl ethan-1-one, 4'-1h-imidazol-1-yl acetophenone
PubChem CID 82316
Nombre IUPAC 1-(4-imidazol-1-ilfenil)etanona
SMILES CC(=O)C1=CC=C(C=C1)N2C=CN=C2
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
11352386
Ver documentos
Thermo Scientific Alfa Aesar
L06115.06
5 g Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A
11362386
Ver documentos
Thermo Scientific Alfa Aesar
L06115.14
25 g Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A
Descripción
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
Especificaciones
10041-06-2
186.214
GAIQQJIMVVUTQN-UHFFFAOYSA-N
82316
CC(=O)C1=CC=C(C=C1)N2C=CN=C2
C11H10N2O
MFCD00005282
4-imidazol-1-yl acetophenone, 4'-imidazol-1-yl acetophenone, 1-4-1h-imidazol-1-yl phenyl ethanone, 4'-1-imidazolyl acetophenone, 1-4-imidazol-1-yl-phenyl-ethanone, 1-4-acetylphenyl imidazole, ethanone, 1-4-1h-imidazol-1-yl phenyl, 1-4-imidazol-1-ylphenyl ethanone, 1-4-1h-imidazol-1-yl phenyl ethan-1-one, 4'-1h-imidazol-1-yl acetophenone
1-(4-imidazol-1-ilfenil)etanona
Especificaciones
4'-(1-Imidazolyl)acetophenone
114°C to 118°C
MFCD00005282
4-imidazol-1-yl acetophenone, 4'-imidazol-1-yl acetophenone, 1-4-1h-imidazol-1-yl phenyl ethanone, 4'-1-imidazolyl acetophenone, 1-4-imidazol-1-yl-phenyl-ethanone, 1-4-acetylphenyl imidazole, ethanone, 1-4-1h-imidazol-1-yl phenyl, 1-4-imidazol-1-ylphenyl ethanone, 1-4-1h-imidazol-1-yl phenyl ethan-1-one, 4'-1h-imidazol-1-yl acetophenone
CC(=O)C1=CC=C(C=C1)N2C=CN=C2
186.214
186.21
10041-06-2
C11H10N2O
608955
GAIQQJIMVVUTQN-UHFFFAOYSA-N
1-(4-imidazol-1-ilfenil)etanona
82316
97%
Videos
Seguridad y manipulación
Seguridad y manipulación
P261-P264b-P270-P271-P280-P301+P312-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P330-P332+P313-P362-P501c
H302-H315-H319-H335.
missing translation for 'einecsNumber' : 233-123-5
missing translation for 'tsca' : No
Recommended Storage : Temperaturas ambientes