Learn More
4-(3-aminopropil)-2,4-dihidro-3H-pirazol-3-ona, ≥90 %, Thermo Scientific™ Código de producto.: 10405082
4-(3-aminopropil)-2,4-dihidro-3H-pirazol-3-ona, ≥90 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10405082
1 g
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Código de producto. 10405082
Marca: Thermo Scientific Maybridge CD02877DA
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS 7032-17-9
Fórmula molecular C6H11N3O
Peso molecular (g/mol) 141.174
Número MDL MFCD00053049
Clave InChI LMLXMJPJCSUFAB-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-3-aminopropyl-2,4-dihydro-3h-pyrazol-3-one, 4-3-aminopropyl-1h-pyrazol-5 4h-one, 4-3-aminopropyl-2,4-dihydropyrazol-3-one, 4-3-aminopropyl-4,5-dihydro-1h-pyrazol-5-one, 3h-pyrazol-3-one,4-3-aminopropyl-2,4-dihydro, aminopropyldihydropyrazolone, 4-3-aminopropyl-2-pyrazolin-5-one, 4-3-aminopropyl-1,4-dihydropyrazol-5-oneMostrar másMostrar menos
PubChem CID 2776763
Nombre IUPAC 4-(3-aminopropil)-1,4-dihidropirazol-5-ona
SMILES C1=NNC(=O)C1CCCN
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-(3-Aminopropyl)-2, 4-dihydro-3H-pyrazol-3-one
% mín. CAS 89.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 90%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Formula Weight (peso de la fórmula) 141.17
Porcentaje de pureza 90%
Cantidad 1 g
Título del producto
4-(3-aminopropil)-2,4-dihidro-3H-pirazol-3-ona, ≥90 %, Thermo Scientific™ >