Learn More
Ácido 4-acetilbenzoico, +98 %, Thermo Scientific Chemicals
40.40€ - 392.96€
CAS 586-89-0
Fórmula molecular C9H8O3
Peso molecular (g/mol) 164.16
Número MDL MFCD00002561
Clave InChI QBHDSQZASIBAAI-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo benzoic acid, 4-acetyl, p-acetylbenzoic acid, 4-acetyl-benzoic acid, 4'-acetophenonecarboxylic acid, 4-acetylbezoic acid, 4-acetylbenzoci acid, 4'-carboxyacetohenone, pubchem3129, 4-acetyl benzoic acid
PubChem CID 11470
Nombre IUPAC ácido 4-acetilbenzoico
SMILES CC(=O)C1=CC=C(C=C1)C(=O)O
Ver más especificaciones
Productos 3
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
11482278
Ver documentos
Thermo Scientific Alfa Aesar
A15239.03
1 g
40.40€
1 g
11492278
Ver documentos
Thermo Scientific Alfa Aesar
A15239.06
5 g
117.59€
5 g
11402288
Ver documentos
Thermo Scientific Alfa Aesar
A15239.14
25 g
392.96€
25 g
Descripción
Descripción
4-Acetylbenzoic acid was used in the preparation of an ester-derivative of paclitaxel.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El ácido 4-acetilbenzoico se empleaba en la preparación de un derivado de éster de paclitaxel.
Solubilidad
Soluble en agua.
Notas
Estable en las condiciones de almacenamiento recomendadas. Incompatible con agentes oxidantes.
Especificaciones
586-89-0
164.16
QBHDSQZASIBAAI-UHFFFAOYSA-N
11470
CC(=O)C1=CC=C(C=C1)C(=O)O
C9H8O3
MFCD00002561
benzoic acid, 4-acetyl, p-acetylbenzoic acid, 4-acetyl-benzoic acid, 4'-acetophenonecarboxylic acid, 4-acetylbezoic acid, 4-acetylbenzoci acid, 4'-carboxyacetohenone, pubchem3129, 4-acetyl benzoic acid
ácido 4-acetilbenzoico
Especificaciones
4-Acetylbenzoic acid
208°C to 212°C
C9H8O3
2207355
Soluble in water.
CC(=O)C1=CC=C(C=C1)C(=O)O
164.16
164.16
586-89-0
Odorless
MFCD00002561
benzoic acid, 4-acetyl, p-acetylbenzoic acid, 4-acetyl-benzoic acid, 4'-acetophenonecarboxylic acid, 4-acetylbezoic acid, 4-acetylbenzoci acid, 4'-carboxyacetohenone, pubchem3129, 4-acetyl benzoic acid
QBHDSQZASIBAAI-UHFFFAOYSA-N
ácido 4-acetilbenzoico
11470
≥98%
Videos
Seguridad y manipulación
Seguridad y manipulación
Declaración de GHS H
H315-H319-H335
Provoca irritación cutánea.
Provoca irritación ocular grave.
Puede irritar las vías respiratorias.
P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P362-P501c
H315-H319-H335.
missing translation for 'einecsNumber' : 209-588-5
missing translation for 'tsca' : No
Recommended Storage : Temperaturas ambientes