Learn More
4-Aminoantipirina, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
61.60€ - 999.00€
CAS | 83-07-8 |
---|---|
Fórmula molecular | C11H13N3O |
Peso molecular (g/mol) | 203.245 |
Número MDL | MFCD00003145 |
Clave InChI | RLFWWDJHLFCNIJ-UHFFFAOYSA-N |
Sinónimo | 4-aminoantipyrine, ampyrone, metapirazone, aminoantipyrine, solvapyrin-a, aminoazophene, 4-aminophenazone, 4-aminoantipyrene, aminoantipyrin, solnapyrin-a |
PubChem CID | 2151 |
ChEBI | CHEBI:59026 |
Nombre IUPAC | 4-amino-1,5-dimetil-2-fenilpirazol-3-ona |
SMILES | CC1=C(C(=O)N(N1C)C2=CC=CC=C2)N |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11491498
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A13846.22 |
100 g |
61.60€
100 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
11401508
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A13846.36 |
500 g |
240.00€
500 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
11411508
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A13846.0E |
2500 g |
999.00€
2500 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
4-Aminoantipyrine shows both analgesic and anti-inflammatory properties. It is used as a reagent for glucose determination in the presence of peroxidase and phenol. It is used as a drug dipyrone.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
AplicacionesLa 4-aminoantipirina muestra propiedades analgésicas y antiinflamatorias. Se utiliza como reactivo para la determinación de glucosa en presencia de peroxidasa y fenol. Se usa como en medicamentos con dipirona.
Solubilidad
Soluble en agua. 500 g/l (20 °C) y metanol. Parcialmente soluble en éter dietílico.
Notas
Incompatible con agentes oxidantes fuertes, ácidos fuertes, cloruros ácidos y anhídridos ácidos.
83-07-8 | |
203.245 | |
RLFWWDJHLFCNIJ-UHFFFAOYSA-N | |
2151 | |
4-amino-1,5-dimetil-2-fenilpirazol-3-ona |
C11H13N3O | |
MFCD00003145 | |
4-aminoantipyrine, ampyrone, metapirazone, aminoantipyrine, solvapyrin-a, aminoazophene, 4-aminophenazone, 4-aminoantipyrene, aminoantipyrin, solnapyrin-a | |
CHEBI:59026 | |
CC1=C(C(=O)N(N1C)C2=CC=CC=C2)N |
Especificaciones
4-Aminoantipyrine | |
106°C to 110°C | |
C11H13N3O | |
181635 | |
4-aminoantipyrine, ampyrone, metapirazone, aminoantipyrine, solvapyrin-a, aminoazophene, 4-aminophenazone, 4-aminoantipyrene, aminoantipyrin, solnapyrin-a | |
RLFWWDJHLFCNIJ-UHFFFAOYSA-N | |
4-amino-1,5-dimetil-2-fenilpirazol-3-ona | |
2151 | |
203.25 |
83-07-8 | |
97% | |
MFCD00003145 | |
14,591 | |
Soluble in water. 500g/L (20°C),methanol. Partially soluble in diethyl ether. | |
CC1=C(C(=O)N(N1C)C2=CC=CC=C2)N | |
203.245 | |
CHEBI:59026 | |
97% |
Seguridad y manipulación
Declaración de GHS H
H302-H315-H319-H335
P261-P264b-P270-P271-P280-P301+P312-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P330-P332+P313-P362-P501c
H302-H315-H319-H335-H500.
missing translation for 'einecsNumber' : 201-452-3
missing translation for 'rtecsNumber' : CD2480000.
missing translation for 'tsca' : Sí
Recommended Storage : Temperaturas ambientes
RUO – Research Use Only