Learn More
4-Aminotiofenol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
42.20€ - 450.00€
CAS | 1193-02-8 |
---|---|
Fórmula molecular | C6H6NS |
Peso molecular (g/mol) | 124.18 |
Número MDL | MFCD00007880 |
Clave InChI | WCDSVWRUXWCYFN-UHFFFAOYSA-M |
Sinónimo | 4-aminothiophenol, 4-mercaptoaniline, p-aminothiophenol, p-aminobenzenethiol, 4-amino thiophenol, benzenethiol, 4-amino, p-mercaptoaniline, benzenethiol, p-amino, p-aminophenylmercaptan, 4-aminophenyl mercaptan |
PubChem CID | 14510 |
Nombre IUPAC | 4-Aminobencenotiol |
SMILES | NC1=CC=C([S-])C=C1 |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11408026
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A14082.06 |
5 g |
42.20€
5 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
11418026
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A14082.14 |
25 g |
147.00€
25 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
11428026
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A14082.22 |
100 g |
450.00€
100 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
4-Aminothiophenol is used in the synthesis of pectin-4-aminothiophenol conjugates and it forms self-assembled monolayers (SAMs) in the development of DNA. It is used in the detection of thrombin by protein recognition using surface-enhanced Raman spectroscopy (SERS), which finds applications in silver and gold nano particles. It acts as a linker to thiol (SH) functionalizes multiwalled carbon nanotubes (MWCNTs).
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
AplicacionesEl 4-aminotiofenol se usa en la síntesis de conjugados de pectin-4-aminotiofenol y forma monocapas autoensambladas (SAM) en el desarrollo del ADN. Se utiliza en la detección de trombina mediante el reconocimiento de proteínas con espectroscopía Raman de superficie mejorada (SERS), que se aplica en las nanopartículas de plata y oro. Actúa como un enlace SH en los tioles que funcionaliza los nanotubos de carbono de pared múltiple (MWCNT).
Solubilidad
No miscible con agua.
Notas
Sensible al aire. Almacenar en lugar fresco. Incompatible con ácidos, cloruros ácidos, anhídridos ácidos, cloroformatos y agentes oxidantes fuertes.
1193-02-8 | |
124.18 | |
WCDSVWRUXWCYFN-UHFFFAOYSA-M | |
14510 | |
NC1=CC=C([S-])C=C1 |
C6H6NS | |
MFCD00007880 | |
4-aminothiophenol, 4-mercaptoaniline, p-aminothiophenol, p-aminobenzenethiol, 4-amino thiophenol, benzenethiol, 4-amino, p-mercaptoaniline, benzenethiol, p-amino, p-aminophenylmercaptan, 4-aminophenyl mercaptan | |
4-Aminobencenotiol |
Especificaciones
4-Aminothiophenol | |
37°C to 42°C | |
>110°C (230°F) | |
C6H6NS | |
UN3263 | |
Air Sensitive | |
Immiscible with water. | |
NC1=CC=C([S-])C=C1 | |
124.18 | |
125.19 | |
cristalino/a/s |
1193-02-8 | |
156°C to 157°C | |
97% | |
MFCD00007880 | |
906904 | |
4-aminothiophenol, 4-mercaptoaniline, p-aminothiophenol, p-aminobenzenethiol, 4-amino thiophenol, benzenethiol, 4-amino, p-mercaptoaniline, benzenethiol, p-amino, p-aminophenylmercaptan, 4-aminophenyl mercaptan | |
WCDSVWRUXWCYFN-UHFFFAOYSA-M | |
4-Aminobencenotiol | |
14510 | |
97% |
Seguridad y manipulación
Declaración de GHS H
H314-H318-H302
Provoca graves quemaduras en la piel y lesiones oculares.
Provoca lesiones oculares graves.
Nocivo en caso de ingestión.
P260-P264b-P270-P280-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P310-P330-P331-P363-P501c
H302-H314.
missing translation for 'dotInformation' : Clase de peligro de transporte:8; grupo de embalaje:III; Nombre del producto expedido:SÓLIDO CORROSIVO, BÁSICO, ORGÁNICO, SIN ESPECIFICAR
missing translation for 'einecsNumber' : 214-763-4
missing translation for 'rtecsNumber' : DC0602500.
missing translation for 'tsca' : No
missing translation for 'storageNote' : Sensible al aire.
Recommended Storage : Temperatura ambiente; almacénese bajo argón
RUO – Research Use Only