Learn More
Ácido 4-bromo-1-metil-1H-pirazol-3-carboxílico, 97 %, Thermo Scientific™
129.00€ - 448.00€
CAS | 84547-86-4 |
---|---|
Fórmula molecular | C5H5BrN2O2 |
Peso molecular (g/mol) | 205.011 |
Clave InChI | LEEPGDCCHVRYHK-UHFFFAOYSA-N |
Sinónimo | 4-bromo-1-methyl-1h-pyrazole-3-carboxylic acid, 1h-pyrazole-3-carboxylic acid, 4-bromo-1-methyl, 4-bromo-1-methyl-1h-pyrazole-3-carboxylicacid, pubchem16814, 4-bromo-1-methyl-pyrazole-3-carboxylic acid, 1h-pyrazole-3-carboxylicacid, 4-bromo-1-methyl, 4-bromo-1-methyl-1h-pyrazole-3-carboxylic acid # |
PubChem CID | 536013 |
Nombre IUPAC | ácido 4-bromo-1-metilpirazol-3-carboxílico |
SMILES | CN1C=C(C(=N1)C(=O)O)Br |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
10327364
|
Thermo Scientific Maybridge
CC63901CB |
250 mg |
129.00€
250 miligramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
10443214
|
Thermo Scientific Maybridge
CC63901DA |
1 g |
339.00€
1 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
10178224
|
Thermo Scientific Maybridge
CC63901DE |
5 g |
448.00€
5 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
84547-86-4 | |
205.011 | |
4-bromo-1-methyl-1h-pyrazole-3-carboxylic acid, 1h-pyrazole-3-carboxylic acid, 4-bromo-1-methyl, 4-bromo-1-methyl-1h-pyrazole-3-carboxylicacid, pubchem16814, 4-bromo-1-methyl-pyrazole-3-carboxylic acid, 1h-pyrazole-3-carboxylicacid, 4-bromo-1-methyl, 4-bromo-1-methyl-1h-pyrazole-3-carboxylic acid # | |
ácido 4-bromo-1-metilpirazol-3-carboxílico |
C5H5BrN2O2 | |
LEEPGDCCHVRYHK-UHFFFAOYSA-N | |
536013 | |
CN1C=C(C(=N1)C(=O)O)Br |
Especificaciones
4-Bromo-1-methyl-1H-pyrazole-3-carboxylic acid | |
97% | |
4-bromo-1-methyl-1h-pyrazole-3-carboxylic acid, 1h-pyrazole-3-carboxylic acid, 4-bromo-1-methyl, 4-bromo-1-methyl-1h-pyrazole-3-carboxylicacid, pubchem16814, 4-bromo-1-methyl-pyrazole-3-carboxylic acid, 1h-pyrazole-3-carboxylicacid, 4-bromo-1-methyl, 4-bromo-1-methyl-1h-pyrazole-3-carboxylic acid # | |
CN1C=C(C(=N1)C(=O)O)Br | |
205.011 | |
205.01 |
84547-86-4 | |
C5H5BrN2O2 | |
LEEPGDCCHVRYHK-UHFFFAOYSA-N | |
ácido 4-bromo-1-metilpirazol-3-carboxílico | |
536013 | |
97% |
Seguridad y manipulación
Palabra de aviso de GHS:Advertencia