Learn More
4-(Brometil)tetrahidropiran, 97 %, Thermo Scientific™
217.00€ - 1075.00€
CAS | 125552-89-8 |
---|---|
Fórmula molecular | C6H11BrO |
Peso molecular (g/mol) | 179.057 |
Clave InChI | LMOOYAKLEOGKJR-UHFFFAOYSA-N |
Sinónimo | 4-bromomethyl tetrahydropyran, 4-bromomethyltetrahydropyran, 4-bromomethyl oxane, 4-bromomethyl tetrahydro-2h-pyran, 4-bromomethyl-tetrahydro-pyran, 4-bromomethyl tetrahydro-pyran, 4-bromomethyl-tetrahydro-2h-pyran, 4-bromomethyl-tetrahydropyran, 2h-pyran, 4-bromomethyl tetrahydro |
PubChem CID | 2773286 |
Nombre IUPAC | 4-(bromometil)oxano |
SMILES | C1COCCC1CBr |
Código de producto | Marca | Cantidad | Envase | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Envase | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
10378022
|
Thermo Scientific Maybridge
CC29908DA |
1 g | Frasco de vidrio ámbar |
217.00€
1 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
10622855
|
Thermo Scientific Maybridge
CC29908DE |
5 g | Frasco de vidrio ámbar |
735.00€
5 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
10356564
|
Thermo Scientific Maybridge
CC29908EA |
10 g | Frasco de vidrio ámbar |
1075.00€
10 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
125552-89-8 | |
179.057 | |
4-bromomethyl tetrahydropyran, 4-bromomethyltetrahydropyran, 4-bromomethyl oxane, 4-bromomethyl tetrahydro-2h-pyran, 4-bromomethyl-tetrahydro-pyran, 4-bromomethyl tetrahydro-pyran, 4-bromomethyl-tetrahydro-2h-pyran, 4-bromomethyl-tetrahydropyran, 2h-pyran, 4-bromomethyl tetrahydro | |
4-(bromometil)oxano |
C6H11BrO | |
LMOOYAKLEOGKJR-UHFFFAOYSA-N | |
2773286 | |
C1COCCC1CBr |
Especificaciones
4-(Bromomethyl)tetrahydropyran | |
97% | |
4-bromomethyl tetrahydropyran, 4-bromomethyltetrahydropyran, 4-bromomethyl oxane, 4-bromomethyl tetrahydro-2h-pyran, 4-bromomethyl-tetrahydro-pyran, 4-bromomethyl tetrahydro-pyran, 4-bromomethyl-tetrahydro-2h-pyran, 4-bromomethyl-tetrahydropyran, 2h-pyran, 4-bromomethyl tetrahydro | |
C1COCCC1CBr | |
179.057 | |
179.06 |
125552-89-8 | |
C6H11BrO | |
LMOOYAKLEOGKJR-UHFFFAOYSA-N | |
4-(bromometil)oxano | |
2773286 | |
97% |