Learn More
4-Cloro-2-fluoro-3-metoxianilina, 97 %
63.89€ - 209.00€
CAS 1323966-39-7
Fórmula molecular C7H7ClFNO
Peso molecular (g/mol) 175.587
Número MDL MFCD19687207
Clave InChI ICWULCQRXSKPBC-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 17856680
Nombre IUPAC 4-cloro-2-fluoro-3-metoxianilina
SMILES COC1=C(C=CC(=C1F)N)Cl
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
15437197
Ver documentos
Thermo Scientific Alfa Aesar
H34255.MD
250 mg Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A
15427197
Ver documentos
Thermo Scientific Alfa Aesar
H34255.03
1 g Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A
Descripción
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
Especificaciones
1323966-39-7
175.587
ICWULCQRXSKPBC-UHFFFAOYSA-N
4-cloro-2-fluoro-3-metoxianilina
C7H7ClFNO
MFCD19687207
17856680
COC1=C(C=CC(=C1F)N)Cl
Especificaciones
4-Chloro-2-fluoro-3-methoxyaniline
C7H7ClFNO
UN2811
COC1=C(C=CC(=C1F)N)Cl
175.587
175.59
Sólido
1323966-39-7
MFCD19687207
ICWULCQRXSKPBC-UHFFFAOYSA-N
4-cloro-2-fluoro-3-metoxianilina
17856680
97%
Videos
Seguridad y manipulación
Seguridad y manipulación
GHS H Statement
H331-H302-H312-H315-H319-H335
Toxic if inhaled.
Harmful if swallowed.
Harmful in contact with skin.
Causes skin irritation.
Causes serious eye irritation.
May cause respiratory irritation.
P261-P264b-P270-P271-P280-P301+P312-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P330-P332+P313-P362-P501c
H302+H312+H332-H315-H319-H335
missing translation for 'dotInformation' : Transport Hazard Class: 6.1; Packaging Group: III; Proper Shipping Name: TOXIC SOLIDS, ORGANIC, N.O.S.
missing translation for 'tsca' : No
Recommended Storage : Temperaturas ambientes