Learn More
4-Clorobenzotrifluoruro, +98 %, Thermo Scientific Chemicals Código de producto.: 11452138
4-Clorobenzotrifluoruro, +98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11452138
500 g
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
2500 g
Código de producto. 11452138
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar A15154.36
Solicitar formato a granel o personalizado
4-Chlorobenzotrifluoride acts as an important intermediate for dyes. It is used as an active component of polyurethane finishes. It is also used in adhesives, pigments, sealant chemicals, paints and coatings. Further, it is used as an environmental friendly solvent for cleaning or degreasing and dielectric fluid. It has a high capacity to dissolve inks, which is used in the printing industry. In addition to this, it is also used as xylene replacement in cleaners, thinners and other aromatic hydrocarbon blends.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 4-clorobenzotrifluoruro actúa como un intermediario importante para colorantes. Se utiliza como componente activo de acabados de poliuretano. También se utiliza en adhesivos, pigmentos, productos químicos selladores, pinturas y revestimientos. Además, se utiliza como disolvente ambiental para limpieza o desengrase y fluido dieléctrico. Tiene una gran capacidad para disolver tintas, que se utilizan en la industria de la impresión. Además, también se utiliza como reemplazo de xileno en limpiadores, diluyentes y otras mezclas de hidrocarburos aromáticos.
Solubilidad
Miscible con cloroformo. Ligeramente miscible con agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Sensible a la luz. Incompatible con sulfato de dimetilo sódico, bases fuertes y agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 98-56-6
Fórmula molecular C7H4ClF3
Peso molecular (g/mol) 180.554
Número MDL MFCD00000627
Clave InChI QULYNCCPRWKEMF-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-chlorobenzotrifluoride, p-chlorobenzotrifluoride, 1-chloro-4-trifluoromethyl benzene, benzene, 1-chloro-4-trifluoromethyl, 4-chloro-alpha,alpha,alpha-trifluorotoluene, para-chlorobenzotrifluoride, p-chlorophenyl trifluoromethane, p-chloro-a,a,a-trifluorotoluene, pcbtf, p-chlorotrifluoromethylbenzene
PubChem CID 7394
Nombre IUPAC 1-cloro-4-(trifluorometil)benceno
SMILES C1=CC(=CC=C1C(F)(F)F)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Chlorobenzotrifluoride
Punto de fusión -36°C
Densidad 1.346
Punto de ebullición 136°C to 138°C
Temperatura de inflamación 47°C (116°F)
Índice de refracción 1.446
Cantidad 500 g
Número UN UN2234
Beilstein 510203
Índice Merck 14,2126
Información de solubilidad Miscible with chloroform. Slightly miscible with water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 180.56
Porcentaje de pureza ≥98%
Mostrar más Mostrar menos
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de lote10251371 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha30/08/2024 Catalog NumberA15154.36,A15154.22,A15154.0E
Número de lote10250319 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha05/04/2024 Catalog NumberA15154.36,A15154.22,A15154.0E
Número de lote10250326 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha05/04/2024 Catalog NumberA15154.36,A15154.22,A15154.0E
Número de lote10244331 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha27/10/2022 Catalog NumberA15154.36,A15154.22,A15154.0E
Número de lote10240402 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha02/05/2022 Catalog NumberA15154.36,A15154.22,A15154.0E
RUO – Research Use Only
Título del producto
4-Clorobenzotrifluoruro, +98 %, Thermo Scientific Chemicals >