Learn More
Alfa Aesar™ 4-Clorochalcona, +98 %
31.30€ - 79.70€
CAS 956-04-7
Fórmula molecular C15H11ClO
Peso molecular (g/mol) 242.70
Número MDL MFCD00016345
Clave InChI ABGIIXRNMHUKII-DHZHZOJOSA-N
Sinónimo 4-chlorochalcone, p-chlorochalcone, p-chlorostyryl phenyl ketone, 3-4-chlorophenyl-1-phenyl-2-propen-1-one, 4-chlorostyryl phenyl ketone, 3-4-chlorophenyl-1-phenylprop-2-en-1-one, 2e-3-4-chlorophenyl-1-phenylprop-2-en-1-one, 4-chlorobenzylidene acetophenone, e-3-4-chlorophenyl-1-phenylprop-2-en-1-one, chalcone, 4-chloro-6ci,7ci,8ci
PubChem CID 5377022
ChEBI CHEBI:34398
Nombre IUPAC (E)-3-(4-clorofenil)-1-fenilprop-2-en-1-ona
SMILES ClC1=CC=C(\C=C\C(=O)C2=CC=CC=C2)C=C1
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
11448556
Ver documentos
Alfa Aesar™
A15978.09
10 g
31.30€
10 g
11458556
Ver documentos
Alfa Aesar™
A15978.18
50 g
79.70€
50 g
956-04-7
242.70
ABGIIXRNMHUKII-DHZHZOJOSA-N
5377022
(E)-3-(4-clorofenil)-1-fenilprop-2-en-1-ona
C15H11ClO
MFCD00016345
4-chlorochalcone, p-chlorochalcone, p-chlorostyryl phenyl ketone, 3-4-chlorophenyl-1-phenyl-2-propen-1-one, 4-chlorostyryl phenyl ketone, 3-4-chlorophenyl-1-phenylprop-2-en-1-one, 2e-3-4-chlorophenyl-1-phenylprop-2-en-1-one, 4-chlorobenzylidene acetophenone, e-3-4-chlorophenyl-1-phenylprop-2-en-1-one, chalcone, 4-chloro-6ci,7ci,8ci
CHEBI:34398
ClC1=CC=C(\C=C\C(=O)C2=CC=CC=C2)C=C1
Especificaciones
4-Chlorochalcone
114°C to 116°C
MFCD00016345
4-chlorochalcone, p-chlorochalcone, p-chlorostyryl phenyl ketone, 3-4-chlorophenyl-1-phenyl-2-propen-1-one, 4-chlorostyryl phenyl ketone, 3-4-chlorophenyl-1-phenylprop-2-en-1-one, 2e-3-4-chlorophenyl-1-phenylprop-2-en-1-one, 4-chlorobenzylidene acetophenone, e-3-4-chlorophenyl-1-phenylprop-2-en-1-one, chalcone, 4-chloro-6ci,7ci,8ci
ClC1=CC=C(\C=C\C(=O)C2=CC=CC=C2)C=C1
242.70
CHEBI:34398
≥98%
956-04-7
C15H11ClO
1105953
ABGIIXRNMHUKII-DHZHZOJOSA-N
(E)-3-(4-clorofenil)-1-fenilprop-2-en-1-ona
5377022
242.71
Videos
Seguridad y manipulación
Seguridad y manipulación
GHS H Statement
H315-H319-H335
Causes skin irritation.
Causes serious eye irritation.
May cause respiratory irritation.
P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P362-P501c
H315-H319-H335
missing translation for 'einecsNumber' : 213-476-1
missing translation for 'rtecsNumber' : UD5572994
missing translation for 'tsca' : No
Recommended Storage : Temperaturas ambientes