Learn More
4-Dimetilaminopiridina, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
25.08€ - 2075.33€
CAS 1122-58-3
Número MDL MFCD00006418
Clave InChI VHYFNPMBLIVWCW-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-dimethylaminopyridine, dmap, 4-dimethylamino pyridine, 4-pyridinamine, n,n-dimethyl, n,n-dimethyl-4-pyridinamine, p-dimethylaminopyridine, pyridine, 4-dimethylamino, ccris 6176, dimethylpyridin-4-ylamine
PubChem CID 14284
Nombre IUPAC N,N-dimetilpiridin-4amina
SMILES CN(C)C1=CC=NC=C1
Ver más especificaciones
Productos 5
Código de producto Marca Cantidad Envase Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Envase Precio Cantidad y disponibilidad  
10504081
SDS Ver documentos
Thermo Scientific Acros
148270050
5 g Frasco de vidrio
25.08€
5 g
10091630
SDS Ver documentos
Thermo Scientific Acros
148270250
25 g Frasco de vidrio
46.40€
25 g
10133480
SDS Ver documentos
Thermo Scientific Acros
148271000
100 g Frasco de vidrio
123.19€
100 g
10409633
SDS Ver documentos
Thermo Scientific Acros
148275000
500 g Frasco de vidrio
468.33€
500 g
11916301
SDS Ver documentos
Thermo Scientific Acros
148270025
2.5 kg Frasco de plástico
2075.33€
2.50 Kg
Descripción
Descripción
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Mostrar más
Videos
Seguridad y manipulación
Mostrar más
SDS
Documentos
Documentos
Product Certifications
RUO – Research Use Only
Título del producto
4-Dimetilaminopiridina, 99 %, Thermo Scientific Chemicals