Learn More
4-Heptanona, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
21.70€ - 332.00€
Identificadores de productos químicos
CAS | 123-19-3 |
---|---|
Fórmula molecular | C7H14O |
Peso molecular (g/mol) | 114.19 |
Número MDL | MFCD00009403 |
Clave InChI | HCFAJYNVAYBARA-UHFFFAOYSA-N |
Sinónimo | 4-heptanone, dipropyl ketone, propyl ketone, butyrone, di-n-propyl ketone, 4-heptanone natural, 4-oxoheptane, unii-9bn582jq61, fema no. 2546, dipropylketon |
PubChem CID | 31246 |
Nombre IUPAC | heptan-4-ona |
SMILES | CCCC(=O)CCC |
Código de producto | Marca | Cantidad | Envase | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Envase | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
10785021
|
Thermo Scientific Acros
146550050 |
5 mL | Frasco de vidrio |
21.70€
5 ml |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
10264810
|
Thermo Scientific Acros
146555000 |
500 mL | Frasco de vidrio |
79.50€
500 ml |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
13478368
|
Thermo Scientific Acros
146550025 |
2.5 L | Frasco de vidrio |
332.00€
2.50 litro |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identificadores de productos químicos
123-19-3 | |
114.19 | |
HCFAJYNVAYBARA-UHFFFAOYSA-N | |
31246 | |
CCCC(=O)CCC |
C7H14O | |
MFCD00009403 | |
4-heptanone, dipropyl ketone, propyl ketone, butyrone, di-n-propyl ketone, 4-heptanone natural, 4-oxoheptane, unii-9bn582jq61, fema no. 2546, dipropylketon | |
heptan-4-ona |
Especificaciones
4-Heptanone | |
123-19-3 | |
100.0 | |
De incoloro a amarillo | |
145.0°C | |
Auténtico | |
C7H14O | |
1.4060 to 1.4080 | |
01,699 | |
0.81 | |
Solubility in water: 4.6g/L (20°C). Other solubilities: soluble in alcohol and ether | |
CCCC(=O)CCC | |
114.19 | |
0.73 mPa.s (20°C) | |
98% |
98% | |
97.5 | |
-33.0°C | |
0.8100g/mL | |
48°C | |
97.5% min. (GC) | |
CH3CH2CH2COCH2CH2CH3 | |
MFCD00009403 | |
15,3386 | |
4-heptanone, dipropyl ketone, propyl ketone, butyrone, di-n-propyl ketone, 4-heptanone natural, 4-oxoheptane, unii-9bn582jq61, fema no. 2546, dipropylketon | |
HCFAJYNVAYBARA-UHFFFAOYSA-N | |
heptan-4-ona | |
31246 | |
114.19 | |
Líquido |
Seguridad y manipulación
Declaración de GHS H:
Nocivo en caso de inhalación.
Líquido y vapor inflamables.
GHS P Statement:
IF INHALED: Remove victim to fresh air and keep at rest in a position comfortable for breathing.
Keep away from heat/sparks/open flames/hot surfaces. - No smoking.
WARNING: The information provided on this web site was developed in compliance with European Union (EU) regulations and is correct to the best of our knowledge, information and belief at the date of its publication. The information given is designed only as a guide for safe handling and use. It is not to be considered as either a warranty or quality specification.
Palabra de aviso de GHS:Advertencia
missing translation for 'einecsNumber' : 204-608-9
missing translation for 'rtecsNumber' : MJ5600000.
missing translation for 'tsca' : TSCA
- 4-Heptanone
Palabra de advertencia
- Atención
Clasificación
- Toxicidad aguda Categoría 4
- Líquido inflamable Categoría 3
Indicaciones de peligro
- H332-Nocivo en caso de inhalación.
- H226-Líquidos y vapores inflamables.
Consejos de prudencia
- P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
RUO – Research Use Only