Learn More
4-yodofenol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
53.97€ - 1111.00€
CAS | 540-38-5 |
---|---|
Fórmula molecular | C6H5IO |
Peso molecular (g/mol) | 220.01 |
Número MDL | MFCD00002327 |
Clave InChI | VSMDINRNYYEDRN-UHFFFAOYSA-N |
Sinónimo | p-iodophenol, phenol, 4-iodo, phenol, p-iodo, 4-hydroxyiodobenzene, p-hydroxyiodobenzene, 4-hydroxyphenyl iodide, 4-iodo-phenol, unii-bh194bak0b, ccris 668, bh194bak0b |
PubChem CID | 10894 |
ChEBI | CHEBI:43521 |
Nombre IUPAC | 4-yodofenol |
SMILES | OC1=CC=C(I)C=C1 |
Código de producto | Marca | Cantidad | Envase | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Envase | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
10153260
|
Thermo Scientific Acros
122390100 |
10 g | Frasco de vidrio |
53.97€
10 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
10265260
|
Thermo Scientific Acros
122390250 |
25 g | Frasco de vidrio |
91.15€
25 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
11944681
|
Thermo Scientific Acros
122391000 |
100 g | Frasco de vidrio |
266.33€
100 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15129173
|
Thermo Scientific Acros
122395000 |
500 g | Frasco de vidrio | N/A | |||||
Descripción
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
540-38-5 | |
220.01 | |
VSMDINRNYYEDRN-UHFFFAOYSA-N | |
10894 | |
4-yodofenol |
C6H5IO | |
MFCD00002327 | |
p-iodophenol, phenol, 4-iodo, phenol, p-iodo, 4-hydroxyiodobenzene, p-hydroxyiodobenzene, 4-hydroxyphenyl iodide, 4-iodo-phenol, unii-bh194bak0b, ccris 668, bh194bak0b | |
CHEBI:43521 | |
OC1=CC=C(I)C=C1 |
Especificaciones
4-Iodophenol | |
89.0°C to 94.0°C | |
287.0°C | |
98.5% min. (GC) | |
IC6H4OH | |
06,208 | |
p-iodophenol, phenol, 4-iodo, phenol, p-iodo, 4-hydroxyiodobenzene, p-hydroxyiodobenzene, 4-hydroxyphenyl iodide, 4-iodo-phenol, unii-bh194bak0b, ccris 668, bh194bak0b | |
VSMDINRNYYEDRN-UHFFFAOYSA-N | |
4-yodofenol | |
10894 | |
220.01 | |
Cristales o polvo de cristalina |
540-38-5 | |
Beige a marrón o rosa | |
Auténtico | |
C6H5IO | |
MFCD00002327 | |
15,5079 | |
Solubility in water: slightly soluble. Other solubilities: freely soluble in alcohol and ether | |
OC1=CC=C(I)C=C1 | |
220.01 | |
CHEBI:43521 | |
99% |
Seguridad y manipulación
Declaración de GHS H
Nocivo en caso de ingestión.
Nocivo en contacto con la piel.
Nocivo en caso de inhalación.
Provoca graves quemaduras en la piel y lesiones oculares.
Declaración de GHS P
Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
EN CASO DE INHALACIÓN:Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
EN CASO DE INGESTIÓN:enjuagarse la boca.
NO inducir el vómito.
Palabra de aviso de GHS:Peligro
missing translation for 'einecsNumber' : 208-745-5
- 4-Iodophenol
Palabra de advertencia
- Peligro
Clasificación
- Toxicidad aguda Categoría 4
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
- H318-Provoca lesiones oculares graves.
- H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
- H312-Nocivo en contacto con la piel.
- H332-Nocivo en caso de inhalación.
- H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
- P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.