Learn More
4'-Metoxiacetofenona, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
27.59€ - 113.57€
CAS | 100-06-1 |
---|---|
Fórmula molecular | C9H10O2 |
Peso molecular (g/mol) | 150.18 |
Número MDL | MFCD00008745 |
Clave InChI | NTPLXRHDUXRPNE-UHFFFAOYSA-N |
Sinónimo | 4'-methoxyacetophenone, 4-acetylanisole, 4-methoxyacetophenone, 1-4-methoxyphenyl ethanone, p-methoxyacetophenone, acetanisole, novatone, linarodin, vananote, ethanone, 1-4-methoxyphenyl |
PubChem CID | 7476 |
ChEBI | CHEBI:86567 |
Nombre IUPAC | 1-(4-metoxifenil)etanona |
SMILES | COC1=CC=C(C=C1)C(C)=O |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11314709
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A11162.14 |
25 g |
27.59€
25 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
11439093
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A11162.30 |
250 g |
40.70€
250 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
11429093
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A11162.0B |
1000 g |
113.57€
1000 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
4'-Methoxyacetophenone is used as a component of perfumes and as chemical intermediate in the manufacture of pharmaceuticals, resins, flavouring agents. And also used to study ruthenium catalyzed step growth copolymerization of 4?-methoxyacetophenone with α,ω-dienes to yield copolymers.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
AplicacionesLa 4′-metoxiacetofenona se utiliza como componente de perfumes y como producto químico intermedio en la fabricación de productos farmacéuticos, resinas, aromatizantes. Y también se utiliza para estudiar la copolimerización de crecimiento gradual catalizada por rutenio de 4′-metoxiacetofenona con α,ω-dienos para producir copolímeros.
Solubilidad
Insoluble en agua.
Notas
Sensible a la luz, almacenar alejado de los agentes oxidantes fuertes. Mantener el recipiente herméticamente cerrado. Almacenar en un lugar fresco y seco y en recipientes bien sellados.
100-06-1 | |
150.18 | |
NTPLXRHDUXRPNE-UHFFFAOYSA-N | |
7476 | |
1-(4-metoxifenil)etanona |
C9H10O2 | |
MFCD00008745 | |
4'-methoxyacetophenone, 4-acetylanisole, 4-methoxyacetophenone, 1-4-methoxyphenyl ethanone, p-methoxyacetophenone, acetanisole, novatone, linarodin, vananote, ethanone, 1-4-methoxyphenyl | |
CHEBI:86567 | |
COC1=CC=C(C=C1)C(C)=O |
Especificaciones
4'-Methoxyacetophenone | |
36°C to 40°C | |
258°C to 260°C | |
Characteristic | |
MFCD00008745 | |
Light sensitive | |
Insoluble in water. | |
COC1=CC=C(C=C1)C(C)=O | |
150.18 | |
CHEBI:86567 | |
99% |
100-06-1 | |
1.08 | |
138°C (280°F) | |
C9H10O2 | |
742313 | |
4'-methoxyacetophenone, 4-acetylanisole, 4-methoxyacetophenone, 1-4-methoxyphenyl ethanone, p-methoxyacetophenone, acetanisole, novatone, linarodin, vananote, ethanone, 1-4-methoxyphenyl | |
NTPLXRHDUXRPNE-UHFFFAOYSA-N | |
1-(4-metoxifenil)etanona | |
7476 | |
150.18 |
Seguridad y manipulación
Declaración de GHS H
H301-H315
Tóxico en caso de ingestión.
Provoca irritación cutánea.
P264b-P270-P301+P312-P330-P501c
H302.
missing translation for 'einecsNumber' : 202-815-9
missing translation for 'rtecsNumber' : AM9240000
missing translation for 'tsca' : Sí
Recommended Storage : Temperaturas ambientes
- Atención
Clasificación
- Toxicidad aguda Categoría 4
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
Indicaciones de peligro
- H302-Nocivo en caso de ingestión.
- H315-Provoca irritación cutánea.
- H319-Provoca irritación ocular grave.
Consejos de prudencia
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.