Learn More
4-Metil-1-pentino, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
49.14€ - 153.77€
CAS | 7154-75-8 |
---|---|
Fórmula molecular | C6H10 |
Peso molecular (g/mol) | 82.15 |
Número MDL | MFCD00039857 |
Clave InChI | OXRWICUICBZVAE-UHFFFAOYSA-N |
Sinónimo | 4-methyl-1-pentyne, 1-pentyne, 4-methyl, isobutylacetylene, isobutylethyne, 4-methylpentine, 4-methylpentyne, 4-methyl pentyne, isobutyl acetylene, 4-methyl-pentyne, 4-methyl-pent-1-yneMostrar más |
PubChem CID | 138948 |
Nombre IUPAC | 4-metipent-1-eno |
SMILES | CC(C)CC#C |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11357485
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
L05537.03 |
1 g |
49.14€
1 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
11367485
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
L05537.06 |
5 g |
153.77€
5 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
4-Methyl-1-pentyne, is used as a polymer matrix together with synthesized NH2-MIL 53 metal organic framework (MOF) as a filler were used to fabricate a mixed matrix membrane (MMM). It is also used in addition reactions which are typical in alkyne reactions such as halogenation, hydrogenation, hydrohalogenation, hydration, oxidative cleavage, nitrile formation and acidity of terminal alkynes. Polymerisation and substitution reactions are also useful in chemical synthesis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
AplicacionesEl 4-metil-1-pentino se utiliza como matriz de polímero junto con la estructura metalico-orgánica (MOF) NH2-MIL-53 sintetizada como relleno y se utilizaron para fabricar una membrana de matriz mixta (MMM). También se utiliza en reacciones adicionales que son típicas en reacciones de alquinos tales como halogenación, hidrogenación, hidrohalogenación, hidratación, escisión oxidativa, formación de nitrilo y acidez de alquinos terminales. Las reacciones de polimerización y sustitución también son útiles en la síntesis química.
Solubilidad
Insoluble en agua. Soluble en disolventes orgánicos comunes de baja polaridad.
Notas
Estable bajo temperaturas y presiones normales. Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Mantener alejado de los agentes oxidantes fuertes.
7154-75-8 | |
82.15 | |
OXRWICUICBZVAE-UHFFFAOYSA-N | |
138948 | |
CC(C)CC#C |
C6H10 | |
MFCD00039857 | |
4-methyl-1-pentyne, 1-pentyne, 4-methyl, isobutylacetylene, isobutylethyne, 4-methylpentine, 4-methylpentyne, 4-methyl pentyne, isobutyl acetylene, 4-methyl-pentyne, 4-methyl-pent-1-yneMostrar más | |
4-metipent-1-eno |
Especificaciones
4-Methyl-1-pentyne | |
0.698 | |
−24°C (−11°F) | |
1.393 | |
UN3295 | |
4-methyl-1-pentyne, 1-pentyne, 4-methyl, isobutylacetylene, isobutylethyne, 4-methylpentine, 4-methylpentyne, 4-methyl pentyne, isobutyl acetylene, 4-methyl-pentyne, 4-methyl-pent-1-yne | |
OXRWICUICBZVAE-UHFFFAOYSA-N | |
4-metipent-1-eno | |
138948 | |
97% |
7154-75-8 | |
61°C to 62°C | |
C6H10 | |
MFCD00039857 | |
1731077 | |
Insoluble in water. Soluble in common organic solvents of low polarity. | |
CC(C)CC#C | |
82.15 | |
82.15 |
Seguridad y manipulación
Declaración de GHS H
H225-H304
Líquido y vapor altamente inflamables.
Puede ser mortal en caso de ingestión y de penetración en las vías respiratorias.
P210-P233-P235-P240-P241-P242-P243-P261-P264b-P271-P280-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P363-P370+P378q-P501c
H225-H315-H319-H335.
missing translation for 'dotInformation' : Clase de peligro de transporte:3; grupo de embalaje:II; Nombre del producto expedido:HIDROCARBUROS, LÍQUIDO, SIN ESPECIFICAR
missing translation for 'tsca' : No
Recommended Storage : Temperaturas ambientes