Learn More
4-metil-1H-pirazol, +97 %, Thermo Scientific Chemicals Código de producto.: 11479226
4-metil-1H-pirazol, +97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11479226
5 g
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Código de producto. 11479226
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar A18083.06
Solicitar formato a granel o personalizado
4-Methyl-1H-pyrazole is used as an antidote in methanol and ethylene glycol poisoning. It is also employed as an alcohol dehydrogenase inhibitor. It acts a ligand in coordination chemistry. Further, it serves as an intermediate in organic synthesis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 4-metil-1H-pirazol se usa como antídoto en la intoxicación con metanol y etilenglicol. También se emplea como inhibidor de la alcohol deshidrogenasa. Actúa como ligando en complejos. Además, funciona como intermedio en la síntesis orgánica.
Solubilidad
Miscible con agua, éter, benceno y alcohol.
Notas
Higroscópico. Incompatible con agentes oxidantes fuertes, ácidos fuertes, cloruros de ácido, anhídridos de ácido y cloroformatos.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7554-65-6
Fórmula molecular C4H6N2
Peso molecular (g/mol) 82.106
Número MDL MFCD00005245
Clave InChI RIKMMFOAQPJVMX-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-methylpyrazole, fomepizole, antizol, 1h-pyrazole, 4-methyl, fomepizol, 4-methylpyrazol, fomepizolum, fomepizol inn-spanish, fomepizolum inn-latin, fomepizole usan:innMostrar másMostrar menos
PubChem CID 3406
ChEBI CHEBI:5141
Nombre IUPAC 4-metil-1H-pirazol
SMILES CC1=CNN=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Methyl-1H-pyrazole
Punto de fusión 13°C
Densidad 1.018
Punto de ebullición 204°C to 207°C
Temperatura de inflamación 96°C (204°F)
Índice de refracción 1.4945
Cantidad 5 g
Beilstein 105204
Sensibilidad Air Sensitive
Índice Merck 14,4216
Información de solubilidad Miscible with water,ether,benzene and alcohol.
Formula Weight (peso de la fórmula) 82.11
Porcentaje de pureza ≥97%
Mostrar más Mostrar menos
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de lote10129804 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha23/11/2021 Catalog NumberA18083.03,A18083.06
Número de lote10233025 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha23/11/2021 Catalog NumberA18083.03,A18083.06
Número de loteG3224B Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha23/11/2021 Catalog NumberA18083.03,A18083.06
Número de loteL31S022 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha23/11/2021 Catalog NumberA18083.03,A18083.06
Número de loteK29S023 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha23/11/2021 Catalog NumberA18083.03,A18083.06
RUO – Research Use Only
Título del producto
4-metil-1H-pirazol, +97 %, Thermo Scientific Chemicals >