Learn More
4-Metilpirazol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
Descripción
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | 4-Methylpyrazole |
Color | De incoloro a amarillo |
Densidad | 0.9900g/mL |
Punto de ebullición | 99.0°C to 100.0°C (6.0 mmHg) |
Temperatura de inflamación | 96°C |
Espectro infrarrojo | Auténtico |
Intervalo de porcentaje de ensayo | 96% min. (GC) |
Envase | Frasco de vidrio |
Índice de refracción | 1.4930 to 1.4950 |
Cantidad | 5 g |
Mostrar más |
Sugerencias de productos
Customers who viewed this item also viewed.
Viewing 1-4 of
Certificados
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote | Tipo de certificado | Fecha | Catalog Number |
---|---|---|---|
A0435889 | Certificado de análisis | 06/05/2024 | 206970050,206970250,206970010 |
A0429702 | Certificado de análisis | 06/11/2023 | 206970050,206970250,206970010 |
A0420077 | Certificado de análisis | 23/12/2022 | 206970050,206970250,206970010 |
A0395614 | Certificado de análisis | 15/12/2022 | 206970050,206970250,206970010 |
A0409912 | Certificado de análisis | 13/12/2022 | 206970050,206970250,206970010 |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- 4-Methylpyrazole
- Peligro
- Toxicidad aguda Categoría 4
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1C
- H318-Provoca lesiones oculares graves.
- H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
- H312-Nocivo en contacto con la piel.
- H302-Nocivo en caso de ingestión.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
- P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
RUO – Research Use Only
Título del producto
4-Metilpirazol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals >
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido