Learn More
4-Metil-2-pentanol, 99+ %, Thermo Scientific Chemicals Código de producto.: 10214720
4-Metil-2-pentanol, 99+ %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10214720
2.5 L, Frasco de vidrio
Click to view available options
Cantidad:
5 mL
500 mL
1 L
2.5 L
10 L
Envase:
Frasco de vidrio
Tambor de plástico
Código de producto. 10214720
Marca: Thermo Scientific Acros 149380025
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 108-11-2
Fórmula molecular C6H14O
Peso molecular (g/mol) 102.18
Número MDL MFCD00004550
Clave InChI WVYWICLMDOOCFB-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-methyl-2-pentanol, 2-pentanol, 4-methyl, isobutylmethylcarbinol, 2-methyl-4-pentanol, methyl amyl alcohol, methyl isobutyl carbinol, mibc, 1,3-dimethylbutanol, 4-methylpentanol-2, isobutylmethylmethanolMostrar másMostrar menos
PubChem CID 7910
Nombre IUPAC 4-metilpentan-2-ol
SMILES CC(C)CC(C)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Methyl-2-pentanol
% mín. CAS 99.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión -90.0°C
Color Incolora
Densidad 0.8000g/mL
Punto de ebullición 132.0°C
Temperatura de inflamación 41°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 99+%
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal (CH3)2CHCH2CH(OH)CH3
Índice de refracción 1.4100 to 1.4120
Cantidad 2.5 L
Beilstein 01, 410
Gravedad específica 0.8
Información de solubilidad Solubility in water: 20g/L. Other solubilities: misscible with most common organic solvents
Formula Weight (peso de la fórmula) 102.18
Porcentaje de pureza 99+%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de loteA0463044 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha22/05/2024 Catalog Number149380100,149380025,149380010,149385000,149380050
Número de loteA0454246 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha25/08/2023 Catalog Number149380100,149380025,149380010,149385000,149380050
Número de loteA0451558 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha02/05/2023 Catalog Number149380100,149380025,149380010,149385000,149380050
Número de loteA0392353 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha15/12/2022 Catalog Number149380100,149380025,149380010,149385000,149380050
Número de loteA0387234 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha12/12/2022 Catalog Number149380100,149380025,149380010,149385000,149380050
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 4-Methyl-2-pentanol
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Líquido inflamable Categoría 3
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
RUO – Research Use Only
Título del producto
4-Metil-2-pentanol, 99+ %, Thermo Scientific Chemicals >